Få mere at vide
Invitrogen™ iBind Flex PLUS Løsningssæt
Artikelnummer. 31921187
Skift visning
Mængde:
1 sæt
4 Sæt
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31921187 1 sæt
31935003 4 Sæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31921187 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. SLF2030
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
iBind Flex PLUS Solution Kit øger signalfølsomheden, kræver mindre antistof pr. kørsel og forenkler western blotting immunbehandling, når det iBind Flex bruges med Western System. iBind Flex PLUS Solution Kit leveres med to færdige løsninger, iBind Flex PLUS Solution og iBind Flex PLUS Antibody Diluent.
  • PLUS-løsningen iBind Flex er klar til brug uden forberedelse. Det bruges til at forfugte iBind Flex kortet før kørsel og fungerer som blok- og vaske-buffer for membranbehandlingen, hvilket hjælper med at vaske ubundne primære og sekundære antistoffer væk.
  • iBind Flex PLUS Antistoffortynderen bruges til at fortynde de primære og sekundære antistoffer. I de fleste eksperimenter kan det primære antistof fortyndes til samme anbefalede koncentration som brugt til traditionel blotting, men kun 2 ml (mini-blot), 4 ml (midi-blot) eller 0,7 ml (strimler) af forberedt primært antistof er nødvendig, hvilket iBind Flex sparer op til 80% af det primære antistofforbrug. iBind Flex PLUS Antistoffortynderen er specielt formuleret med bulking-midler og stabiliserende molekyler for at forbedre antistofbindingen til målantigenet og dermed øge signalintensiteten.
Under en kørsel på iBind Flex, frigives hver opløsning fra iBind Flex enhedens brønde gennem sekventiel lateral flow (SLF) og bliver wicket over iBind Flex kortet mod stack-området, hvor membranen inkuberes med hvert reagens. Glasfibermatricen i iBind Flex kortet muliggør en homogen og ensartet strømning af opløsningerne til membranen, hvilket øger antigen-antistof-interaktionen.
iBind Flex PLUS Solution Kit, sammen med Western iBind Flex Device (Cat. Nej. SLF2000) og iBind Flex kort (Kat. Nej. SLF2010), bringe automatisering og enkelhed til western blotting med effektiv og håndfri immunobehandling på så lidt som 3 timer. Sammenlignet med manuelle metoder kræver det iBind Flex vestlige system mindre primært antistof, muliggør reproducerbare resultater og er kompatibelt med nedstrøms detektionsprotokoller.
Hvert iBind Flex PLUS Solution Kit indeholder tilstrækkelige reagenser til 10 immunbehandlingsreaktioner, hvor fleksibiliteten i hver reaktion understøtter 1 midi-blot, 2 mini-blots eller 6 lodret skårne strimler.
iBind For enheder, brug iBind PLUS Solution Kit. Til fluorescerende anvendelser kan du bruge iBind Fluorescent Detection (FD) Solution Kit (Cat. Nej. SLF1019) eller iBind Flex Fluorescerende Detektionssæt (FD) Løsningssæt (Kat. Nej. SLF2019).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Flex Løsningssæt
Indhold og opbevaring iBind Flex PLUS-opløsning, iBind Flex PLUS-antistoffortynder
Opbevar ved 2°til 8 °C
Til brug med (udstyr) iBind Flex Western-enhed
Antal reaktioner 10 Midi Blots eller 20 Mini Blots
Detektionsmetode Kolorimetrisk, kromogen, kemiluminiscens
Gel kompatibilitet Mini præfabrikerede proteingeler, midi præfabrikerede proteingeler
Membrankompatibilitet Nitrocellulose, PVDF
Produktlinje iBind
Mængde 1 sæt
Kun til forskningsbrug. Ikke til brug i diagnostiske procedurer.