Få mere at vide
Invitrogen™ iBind™ Flex Fluorescent Detection (FD) Solution Kit
Artikelnummer. 15317248
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15317248 1 sæt 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 15317248 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. SLF2019
 Begrænset vare
På lager
Detektionskit til brug med iBind™ Flex Western System
iBind™ Flex Solution er en proprietær formulering, der er kompatibel med nedstrøms fluorescensdetektion/kemiluminescensdetektion. Den fungerer som en kombineret blokerings-, vaske- og antistoffortyndingsopløsning til at behandle op til et midi-blot, to mini-blots eller seks vertikalt skåret strimmelblots, når det bruges sammen med iBind™ Flex Western Device og iBind™ Flex kort.
Hvert kit indeholder reagenser tilstrækkeligt til 10 midi blots eller 20 mini blots
Fluorescent Detection (FD) Solution (Indhold)
  • iBind Flex FD 5X buffer
  • iBind Flex 100X Additiv
  • iBind Flex FD 10% SDS
Kemiluminescerende opløsning (indhold)
  • iBind Flex 5X buffer
  • iBind Flex 100X Additiv
Opbevares på 2° til 8 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Flex Solution Kit
Indhold og opbevaring • iBind Flex FD 5X buffer
• iBind Flex 100X Additiv
• iBind Flex FD 10% SDS
Opbevares ved 2 –8 °C.
Til brug med (udstyr) iBind Flex Western-enhed
Sættets indhold iBind™ Flex FD 5X buffer, iBind™ Flex 100X additiv, iBind™ Flex FD 10% SDS
Antal reaktioner 10 midi blots eller 20 mini blots
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is
Detektionsmetode Fluorescens
Membrankompatibilitet Nitrocellulose, PVDF
Produktlinje iBind
Mængde 1 sæt
compliance-icons
Produktidentifikator
  • iBind Flex Fluorescent Detection (FD) Solution Kit
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: proclin 200, 5-chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, 2-methyl-3(2H)-isothiazolone