Få mere at vide
Invitrogen™ iBind™ Flex kort
Beskrivelse
- Kort med glasfiberbagside med papirstak i bunden
- Mængde: 40 kort (4 æsker af 10)
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Volumen | 1 Midi-klatter, 6 lodret udskårne strimmelklatter, 2 miniklatter |
| Detektionsmetode | Kromogen, kemiluminescens, fluorescens |
| Til brug med (applikation) | Western Blot |
| Til brug med (udstyr) | iBind Flex Western-enhed |
| Membrankompatibilitet | Nitrocellulose, PVDF |
| Produktlinje | iBind Flex |
| Køretid | ∼2,5 timer. |
| Gennemløb | 1 midi-blot, 6 lodret skårne strip-blots, 2 mini blots/kort |
| Type | Kort |
| Vis mere |