Få mere at vide
Invitrogen™ iBind™ Kort
Artikelnummer. p-8394001
Mængde:
10 kort
40 kort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 40
Artikelnummer. 15825171
Brand: Invitrogen™ SLF1010X4
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Indeholder
Hver æske indeholder 10 kort
Kræver
iBind Western enhed
Til brug med iBind Western enhed
Det automatiserede iBind Western Device udfører hvert trin i den vestlige behandlingsarbejdsgang fra blokering til vask til antistofinkubationer. Hver løsning frigives fra iBind anordning brønde til iBind Kort gennem sekventielt lateralt flow (SLF), hvor opløsningerne går mod stableområdet af kortet. Kortets glasfibermatrix muliggør homogen og ensartet strømning af opløsningerne til membranen, hvilket øger antigen-antistof-interaktionen.
  • Unik, proprietær glasfibermatrix tillader optimalt og homogent flow af immundetektionsopløsninger
  • Lang holdbarhed —butik iBind Kort i 12 måneder ved stuetemperatur
  • Bedre antigen-antistof-—interaktionsopløsninger flyder mellem iBind Kort og membran for maksimal interaktion mellem protein og antistof
  • Bringer automatisering og enkelhed til den vestlige protokol
  • hver iBind Kort kan køre en mini-membran
Proteiner, ekspression, isolering og analyse, Western blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Volumen 1 Mini Blot/Kort
Detektionsmetode Kromogent, Kemiluminescens, Fluorescens
Til brug med (applikation) Western Blot
Til brug med (udstyr) iBind Western enhed
Membrankompatibilitet Nitrocellulose, PVDF
Produktlinje iBind
Gennemløb 1 Mini Blot/Kort
Type Kort
Mængde 40 kort