Få mere at vide
Invitrogen™ iBind™ Kort
Beskrivelse
Indeholder
Hver æske indeholder 10 kort
Kræver
iBind Western enhed
Det automatiserede iBind Western Device udfører hvert trin i den vestlige behandlingsarbejdsgang fra blokering til vask til antistofinkubationer. Hver løsning frigives fra iBind anordning brønde til iBind Kort gennem sekventielt lateralt flow (SLF), hvor opløsningerne går mod stableområdet af kortet. Kortets glasfibermatrix muliggør homogen og ensartet strømning af opløsningerne til membranen, hvilket øger antigen-antistof-interaktionen.
- Unik, proprietær glasfibermatrix tillader optimalt og homogent flow af immundetektionsopløsninger
- Lang holdbarhed —butik iBind Kort i 12 måneder ved stuetemperatur
- Bedre antigen-antistof-—interaktionsopløsninger flyder mellem iBind Kort og membran for maksimal interaktion mellem protein og antistof
- Bringer automatisering og enkelhed til den vestlige protokol
- hver iBind Kort kan køre en mini-membran
Proteiner, ekspression, isolering og analyse, Western blotting
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Volumen | 1 Mini Blot/Kort |
| Til brug med (applikation) | Western Blot |
| Til brug med (udstyr) | iBind Western enhed |
| Membrankompatibilitet | Nitrocellulose, PVDF |
| Produktlinje | iBind |
| Gennemløb | 1 mini-spot/kort |
| Type | Kort |
| Mængde | 10 kort |