Få mere at vide
Iberverin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iberverin |
| CAS | 505-79-3 |
| Molekylær formel | C5 H9 N S2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 3-Methylthiopropyl isothiocyanate |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NS2/c1-8-4-2-3-6-5-7/h2-4H2,1H3 |
| SMIL | CSCCCN=C=S |
| IUPAC navn | 1-isothiocyanato-3-methylsulfanyl-propan |
| Molekylvægt (g/mol) | 147.26 |
| Formel vægt | 147.0176 |