Få mere at vide
Iberin, TRC
Artikelnummer. 17954415
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17954415 5 mg
17953615 10 mg
17922815 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17954415 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI1249005MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 505-44-2
Molekylær formel C5 H9 N O S2
Molekylvægt (g/mol) 163.26
Synonym 1-Isothiocyanato-3-(methylsulfinyl)-propane, 3-Methylsulfinylpropyl Isothiocyanate, NSC 321801;
IUPAC navn 1-isothiocyanato-3-methylsulfinylpropan
SMIL CS(=O)CCCN=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iberin
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C5H9NOS2/c1-9(7)4-2-3-6-5-8/h2-4H2,1H3
Formel vægt 163.0126