Få mere at vide
Ibandronic Acid-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ibandronic Acid-d3 |
| CAS | 1130899-41-0 |
| Molekylær formel | C9H20D3NO7P2 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | P,P'-[1-Hydroxy-3-[(methyl-d3)pentylamino]propylidene]bisphosphonic Acid, [1-Hydroxy-3-[(methyl-d3)pentylamino]propylidene]bisphosphonic Acid, BPH 24-d3, Ibandronate-d3, [1-Hydroxy-3-[(methyl-d3)pentylamino]propylidene]diphosphonic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H23NO7P2/c1-3-4-5-7-10(2)8-6-9(11,18(12,13)14)19(15,16)17/h11H,3-8H2,1-2H3,(H2,12,13,14)(H2,15,16,17)/i2D3 |
| SMIL | O=P(O)(O)C(P(O)(O)=O)(O)CCN(C([2H])([2H])[2H])CCCCC |
| Molekylvægt (g/mol) | 322.25 |