Få mere at vide
Ibandronic Acid-d3 Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ibandronic Acid-d3 sodium salt |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H23NO7P2.Na/c1-3-4-5-7-10(2)8-6-9(11,18(12,13)14)19(15,16)17;/h11H,3-8H2,1-2H3,(H2,12,13,14)(H2,15,16,17);/q;+1/p-1/i2D3; |
| Formel vægt | 344.0958 |