Få mere at vide
Ibandronate Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ibandronate Sodium Salt |
| CAS | 138844-81-2 |
| Molekylær formel | C9 H22 N O7 P2 . Na |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Phosphonic acid, P,P'-[1-hydroxy-3-(methylpentylamino)propylidene]bis-, sodium salt (1:1) (ACI), Phosphonic acid, [1-hydroxy-3-(methylpentylamino)propylidene]bis-, monosodium salt (9CI), BM 21.0955, BM 21.0955Na, Bondronat, Bondronate, Boniva, Bonviva, Ibandronate sodium, P,P'-[1-Hydroxy-3-(methylpentylamino)propylidene]bisphosphonic acid monosodium salt, BM 21.0955, BM 21.0955Na, Bondronat, Bondronate, Boniva, Bonviva, Ibandronate Sodium, [1-Hydroxy-3-(methylpentylamino)propylidene]bisphosphonic Acid Sodium Salt; |
| InChI formel | InChI=1S/C9H23NO7P2.Na/c1-3-4-5-7-10(2)8-6-9(11,18(12,13)14)19(15,16)17;/h11H,3-8H2,1-2H3,(H2,12,13,14)(H2,15,16,17);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].CCCCCN(C)CCC(O)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)[O-] |
| IUPAC navn | sodium;hydroxy-[1-hydroxy-3-[methyl(pentyl)amino]-1-phosphono-propyl]phosphinate |
| Molekylvægt (g/mol) | 341.211 |
| Formel vægt | 341.0769 |