Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Ibandronat natriumsaltmonohydrat
Artikelnummer. 16368297 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16368297 1 g
16378297 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16368297 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 463150010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 138926-19-9 | C9H24NNaO8P2 | 359.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 138926-19-9
Molekylær formel C9H24NNaO8P2
Molekylvægt (g/mol) 359.23
InChI nøgle VBDRTGFACFYFCT-UHFFFAOYNA-M
IUPAC navn natriumhydrathydrogen {1-hydroxy-3-[methyl(pentyl)amino]-1-phosphonopropyl}phosphonat
SMIL O.[Na+].CCCCCN(C)CCC(O)(P(O)(O)=O)P(O)([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ibandronate sodium salt monohydrate
Smeltepunkt 175.0°C to 177.0°C
Mængde 1 g
Formel vægt 359.23