Få mere at vide
Ibandronate Sodium Monohydrate, TRC
Artikelnummer. 30393257
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30393257 1 g
1 options
Artikelnummer. 30393257 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI1200011G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ibandronate Sodium Monohydrate
CAS 138926-19-9
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C9H22NO7P2.Na.H2O
Mængde 1 g
Synonym Phosphonic acid, P,P'-[1-hydroxy-3-(methylpentylamino)propylidene]bis-, sodium salt, hydrate (1:1:1) (ACI), Phosphonic acid, [1-hydroxy-3-(methylpentylamino)propylidene]bis-, monosodium salt, monohydrate (9CI), BM 21.0955Na.H2O, Ibandronate monosodium monohydrate, Ibandronate sodium monohydrate, Monosodium ibandronate monohydrate, Sodium ibandronate monohydrate, P,P'-[1-Hydroxy-3-(methylpentylamino)propylidene]bisphosphonic acid sodium salt hydrate (1:1:1), [1-Hydroxy-3-(methylpentylamino)propylidene]bisphosphonic acid monosodium salt monohydrate
InChI formel InChI=1S/C9H23NO7P2.Na.H2O/c1-3-4-5-7-10(2)8-6-9(11,18(12,13)14)19(15,16)17;;/h11H,3-8H2,1-2H3,(H2,12,13,14)(H2,15,16,17);;1H2/q;+1;/p-1
SMIL O.[Na+].CCCCCN(C)CCC(O)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)[O-]
IUPAC navn sodium;hydroxy-[1-hydroxy-3-[methyl(pentyl)amino]-1-phosphonopropyl]phosphinate;hydrate
Molekylvægt (g/mol) 359.23
Formel vægt 359.0875
Procent renhed >95