Få mere at vide
Ibandronate Sodium Monohydrate, Mikromol™
Artikelnummer. 17961276
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17961276 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17961276 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1326.000250
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ibandronate Sodium Monohydrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ibandronate Sodium Monohydrate
CAS 138926-19-9
Analyt- eller komponentnavne Ibandronate Sodium Monohydrate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H22 N O7 P2 . Na . H2 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Ibandronate Sodium Monohydrate, P,P'-[1-hydroxy-3-(methylpentylamino)propylidene]bisphosphonic acid sodium salt hydrate (1:1:1), [1-Hydroxy-3-(methylpentylamino)propylidene]bisphosphonic acid monosodium salt monohydrate, BM 21.0955Na.H2O, Ibandronate sodium monohydrate, Monosodium ibandronate monohydrate
InChI formel InChI=1S/C9H23NO7P2.Na.H2O/c1-3-4-5-7-10(2)8-6-9(11,18(12,13)14)19(15,16)17;;/h11H,3-8H2,1-2H3,(H2,12,13,14)(H2,15,16,17);;1H2/q;+1;/p-1
SMIL O.[Na+].CCCCCN(C)CCC(O)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)[O-]
IUPAC navn sodium;hydroxy-[1-hydroxy-3-[methyl(pentyl)amino]-1-phosphonopropyl]phosphinate;hydrate
Molekylvægt (g/mol) 359.23
Mængde 250 mg
Formel vægt 359.0875 g/mol