Beskrivelse
- Maks. temperatur: 80 °C; kun vand
- Indvendige mål: 674 x 317 x 98 mm
- Ydermål: 722 x 365 x 165 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 25 l |
| Til brug med (udstyr) | Magnetisk omrører |
| Temperatur (metrisk) | 80 °C |
| Type | Plast bad |
| Vægt (metrisk) | 6.675 kg |
| Dimensioner (L x B x H) | Udvendigt: 722 x 365 x 165 mm; Indvendig: 674 x 317 x 98 mm |
| Materiale | Plast |