Få mere at vide
Tocris Bioscience™ IB-MECA
Beskrivelse
Potent and selective A3 adenosine receptor agonist (Ki values are 1.1, 54 and 56 nM for A3, A1 and A2A receptors respectively). Cardioprotective, reduces infarct size upon reperfusion in rats.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | IB-MECA |
| Mængde | 5 mg |
| Formel vægt | 510.29 |
| Renhed | >97% |
| Molekylvægt (g/mol) | 510.292 |