Få mere at vide
IKA™ IB 18 Økoplastbad
Artikelnummer. 15658913 Shop alle IKA produkter
Kapacitet (metrisk):
18 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15658913
Brand: IKA™ 0004248200
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Plastbad, der kan rumme op til 18 L.
  • Plast bad
  • Større
  • Maks. temperatur: 100 °C, kun vand
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 18 l
Temperaturområde Op til 100 °C
Dimensioner (D x B x H) 584 x 338 x 155 mm