Få mere at vide
IAANS (>80%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | IAANS |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H15IN2O4S.Na/c19-11-18(22)21-15-6-4-14(5-7-15)20-16-3-1-13-10-17(26(23,24)25)8-2-12(13)9-16;/h1-10,20H,11H2,(H,21,22)(H,23,24,25);/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 503.9617 |