Få mere at vide
Cole-Parmer™ MP-250 Series Digitalt smeltepunktsapparat
Artikelnummer. p-7083396
Skift visning
Model-:
Model med fast rampehastighed
Optagemodel for begyndelsesafslutning
Standard MP-250
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Pakningsstørrelse
13427669 Standard MP-250 Hver
11798342 Model med fast rampehastighed Hver
10196593 Optagemodel for begyndelsesafslutning Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13427669 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0301015
Dette MP-250-seriens digitale smeltepunktsapparat med roterende visningshoved sikrer, at hver bruger kan analysere prøver klart.
Tilbyder en nem måde at måle smeltepunkter for prøver uden at ofre nøjagtigheden; temperaturopløsningen er inden for 0,1 °C. Ideel til flere brugere, er ergonomisk designet til at sikre komfortabel visning for alle, med en højdejusterbar forlængerarm og et synshoved, der kan drejes, så det passer til hver enkelt bruger. Betragtningshovedet har en visningslup, der tilbyder 8X forstørrelse.
  • Se op til tre prøver samtidigt for større effektivitet.
  • Højdejusterbar arm med forstørrelsesglas kan foldes væk for nem opbevaring.
  • Integreret lys og 8x forstørrelsesglas forbedrer prøveobservation.
  • Tre hørbare bip indikerer, når temperaturen er stabil og klar til prøvetagning.
  • 4 x 1 smeltehukommelseskapacitet.
  • Justerbar objektlinse for skarp fokus.
  • MP-250D-seriens digitale smeltepunktsapparat giver dig mulighed for nemt at se tre kapillærrørprøver samtidigt gennem 8x forstørrelseslinsen.
  • Den justerbare forlængerarm kan indstilles til forskellige synshøjder, hvilket gør den ideel til flere brugere.
  • Et roterende synshoved og sikkerheds-okular eliminerer genskin på linsen og beskytter dig mod varme zoner.
  • Et 13-tasters membrantastatur tilbyder brugervenlige menuer.
  • De bekvemt placerede trykknapper tillader temperaturregistrering uden at se væk fra prøven.
  • En digital mikroprocessor med± °0,1 C opløsning giver hurtig opvarmning og nøjagtig temperaturkontrol.
  • Enheder kan kalibreres på stedet eller af producenten/serviceorganisationen.
  • Et kalibreringssæt er påkrævet, hvis du vælger at kalibrere på stedet.
Compliance
CE
Specifications
Produkttype Digitalt smeltepunktsapparat
Spænding 100 til 240 V
Watt 45 W
Nøjagtighed ±1 %
Certificeringer/compliance CE
Dybde (metrisk) 355 mm
Display Type Baggrundsbelyst LCD
Elektriske krav 100/240 V, 50/60 Hz, 15 DC, 45 W
Højde (engelsk) 17,75 tommer
Højde (metrisk) 45.1 cm
Inkluderer Leveres med en pakke med 100 kapillarrør, strømforsyning og strømkabel.
Model- Standard MP-250
Opløsning 1°C
Sensorer 100Ω Pt RTD
Temperaturområde (engelsk) Ambient til 752 °F
Temperaturområde (metrisk) Omgivelsestemperatur til 400 °C
Vægt (metrisk) 2.5 kg
Bredde (engelsk) 7,9 tommer
Bredde (metrisk) 200 mm
Frekvens 50/60 Hz