Få mere at vide
Cole-Parmer™ MP-250 Series Digitalt smeltepunktsapparat
Beskrivelse
Tilbyder en nem måde at måle smeltepunkter for prøver uden at ofre nøjagtigheden; temperaturopløsningen er inden for 0,1 °C. Ideel til flere brugere, er ergonomisk designet til at sikre komfortabel visning for alle, med en højdejusterbar forlængerarm og et synshoved, der kan drejes, så det passer til hver enkelt bruger. Betragtningshovedet har en visningslup, der tilbyder 8X forstørrelse.
- Se op til tre prøver samtidigt for større effektivitet.
- Højdejusterbar arm med forstørrelsesglas kan foldes væk for nem opbevaring.
- Integreret lys og 8x forstørrelsesglas forbedrer prøveobservation.
- Tre hørbare bip indikerer, når temperaturen er stabil og klar til prøvetagning.
- 4 x 1 smeltehukommelseskapacitet.
- Justerbar objektlinse for skarp fokus.
- MP-250D-seriens digitale smeltepunktsapparat giver dig mulighed for nemt at se tre kapillærrørprøver samtidigt gennem 8x forstørrelseslinsen.
- Den justerbare forlængerarm kan indstilles til forskellige synshøjder, hvilket gør den ideel til flere brugere.
- Et roterende synshoved og sikkerheds-okular eliminerer genskin på linsen og beskytter dig mod varme zoner.
- Et 13-tasters membrantastatur tilbyder brugervenlige menuer.
- De bekvemt placerede trykknapper tillader temperaturregistrering uden at se væk fra prøven.
- En digital mikroprocessor med± °0,1 C opløsning giver hurtig opvarmning og nøjagtig temperaturkontrol.
- Enheder kan kalibreres på stedet eller af producenten/serviceorganisationen.
- Et kalibreringssæt er påkrævet, hvis du vælger at kalibrere på stedet.
Overholdelse
CE
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Digitalt smeltepunktsapparat |
| Spænding | 100 til 240 V |
| Watt | 45 W |
| Nøjagtighed | ±1 % |
| Certificeringer/compliance | CE |
| Dybde (metrisk) | 355 mm |
| Display Type | Baggrundsbelyst LCD |
| Elektriske krav | 100/240 V, 50/60 Hz, 15 DC, 45 W |
| Højde (engelsk) | 17,75 tommer |
| Højde (metrisk) | 45.1 cm |
| Vis mere |