Få mere at vide
Brady™ i7100 Vial Label Applikator
Artikelnummer. 17110471 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
17110471 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 17110471 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 151156
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39885.00 DKK
    39072.09 DKK / Pakke med 1
    Spare 812.91 DKK
    2% Slukket
På lager
Automatiser identifikation af hætteglasrør med hætteglassetiketapplikatoren, der udskriver og påfører etiketter på hætteglasrør på få sekunder.
  • Dette tilbehør giver dig mulighed for at opbevare data af høj kvalitet under dine højvolumen hætteglas-identifikationsprojekter
  • Arbejd med dine BradyPrinter i7100 Industrial Label Printer-modeller ved at påføre dine etiketter på hætteglasset, mens de udskriver
  • Betaler sig selv - efter 100 timers brug sparer dette tilbehør dig mere tid og penge end ved håndskrift og påsætning af etiketter
  • Sparer dine laboratorieteknologier både tid og penge ved at reducere mærkningstiden
  • Fungerer kun med 300 og 600 dpi Peel-modellerne af BradyPrinter i7100 industrielle etiketprintere
Tekniske data
Produkttype Etiketapplikator
Til brug med (udstyr) BradyPrinter i7100 industriel etiketprinter
Print teknologi Inkjet
Længde (engelsk) 4,75 tommer.
Bredde (engelsk) 3 tommer
Længde (metrisk) 220.98 mm
Bredde (metrisk) 76.2 mm
Højde (metrisk) 120.65 mm
Dybde (metrisk) 76.2 mm
Diameter (metrisk) 76.2 mm
Dimensioner (L x B) 220.98 x 76.2 mm
Klæbende type Ikke-klæbende
Sterilitet Ikke steril
Format Rulle
Printbare sider Front
Vægt (metrisk) 3000 g
Mængde 1 stk.
Alternativt varenummer i7100-VLA