Beskrivelse
- Print på et bredt udvalg af materialer for at imødekomme behovene for alt fra moderat til højtydende mærkning.
- Hurtigere printhastigheder på 254 mm/s betyder, at du kan printe op til 4000 etiketter om dagen.
- Bygget til industrielle miljøer med en solid aluminiumsramme.
- Man kan nemt ændre printindstillinger med LCD-skærmen og tastaturet.
- Leveres med Brady arbejdsstationsdesign og print-essentials.
- Denne i6100-printer leveres i en papkasse og inkluderer grundlæggende design og print fra Brady Workstation, en hurtigstartguide og et EU-strømkabel.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Printer |
| Farve | Blå, Grå |
| Display Type | Farve LCD Touchscreen |
| Til brug med (udstyr) | Brady Etiketter |
| Materiale | Plast |
| Print teknologi | Direkte termisk, termisk overførsel |
| Længde (engelsk) | 490 mm |
| Bredde (engelsk) | 10,591 tommer |
| Bredde (metrisk) | 269 mm |
| Højde (engelsk) | 12,76 tommer |
| Vis mere |