Få mere at vide
Brady™ i6100 Label Printer, 300 DPI, BWS, UK
Artikelnummer. 31751197 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Højde (engelsk):
12,76 tommer
Artikelnummer. Højde (engelsk)
31751197 12,76 tommer
1 options
Artikelnummer. 31751197 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 324882
På lager
Pålidelig, kraftig labelprinter til mellem- til store og store mængder mærkningsopgaver og moderat til højtydende print.
  • Print på et bredt udvalg af materialer for at imødekomme behovene for alt fra moderat til højtydende mærkning.
  • Hurtigere printhastigheder på 254 mm/s betyder, at du kan printe op til 4000 etiketter om dagen.
  • Bygget til industrielle miljøer med en solid aluminiumsramme.
  • Man kan nemt ændre printindstillinger med LCD-skærmen og tastaturet.
  • Leveres med Brady Workstation Design og Print Pro.
  • Denne i6100-printer leveres i en papkasse og inkluderer professionelt printdesign fra Brady Workstation, en hurtigstartguide og et strømkabel til Reino-enheden (UK).
Tekniske data
Produkttype Printer
Farve Blå, Grå
Display Type Farve LCD Touchscreen
Til brug med (udstyr) Brady Etiketter
Materiale Plast
Print teknologi Direkte termisk, termisk overførsel
Længde (engelsk) 490 mm
Bredde (engelsk) 10,591 tommer
Bredde (metrisk) 269 mm
Højde (engelsk) 12,76 tommer
Højde (metrisk) 324.00 mm
Dybde (engelsk) 19,291 tommer
Dybde (metrisk) 490 mm
Dimensioner (L x B) 490 x 269 mm
Farveevne Monokrom
Skærmstørrelse 88.90 mm
Sprog Dansk, Fransk, Tysk, Spansk
Hukommelse 512 MB SDRAM, 512 MB Flash
Udskrivningshastighed 254 mm/sek.
Softwaretype Brady Arbejdsstation, Windows-controller til brug af computersoftware
Konnektortyper Ethernet, RS232, USB 2.0, Host USB
Vægt (engelsk) 30.82 lb.
Vægt (metrisk) 13.98 kg
Certificeringer/compliance CE, UL, FCC
Til brug med (applikation) Mærkat på stregkoder, etiket på komponenter og udstyr, etiket på data og kommunikation, etiket på elektricitet, generel identifikation, etiket på inventar og inspektion, etiket på kabler, etiket på laboratorier
garanti 2 år
Spænding 100/240 V
Alternativt varenummer i6100-300-UK-BWS
Stiktype AC Adapter