Få mere at vide
Brady™ i5300 Industrial Label Printer Kit EU with Workstation LAB Suite
Opløsning:
300 dpi
600 dpi
Beskrivelse
The i5300 Industrial Label Printer pauses, resumes and stores print jobs in an adjustable queue with overwrite protection.
- Prints small fonts with precision
- Requires no calibration and no heat or speed setting adjustments
- 20 second material changeovers, works with 5.1 to 101.6 mm label widths
- 178 mm color touchscreen and built-in auto cutter
- Solid construction with all metal frame
- Intuitive and easy to operate
- Includes EU power cord and Brady™ Workstation LAB Suite
Tekniske data
Tekniske data
| Display Type | Farve LCD touchskærm |
| Print teknologi | Direkte termisk, termisk overførsel |
| Bredde (engelsk) | 11 tommer |
| Bredde (metrisk) | 284.5 mm |
| Højde (engelsk) | 11'' |
| Højde (metrisk) | 279.4 mm |
| Dybde (engelsk) | 16 tommer |
| Dybde (metrisk) | 401 mm |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |