Få mere at vide
Brady™ i5300 Industrial Label Printer Kit EU with Workstation LAB Suite
Artikelnummer. 17409102
Opløsning:
300 dpi
600 dpi
Artikelnummer. 17409102
Brand: Brady™ 310339
Konfigurer, skift ud og udskriv hurtigere, end du nogensinde havde forestillet dig med BradyPrinter i5300 Industrial Label Printer. Med en solid metalramme kan denne printer håndtere både store mængder og high-mix etiketteringsapplikationer.
The i5300 Industrial Label Printer pauses, resumes and stores print jobs in an adjustable queue with overwrite protection.
  • Prints small fonts with precision
  • Requires no calibration and no heat or speed setting adjustments
  • 20 second material changeovers, works with 5.1 to 101.6 mm label widths
  • 178 mm color touchscreen and built-in auto cutter
  • Solid construction with all metal frame
  • Intuitive and easy to operate
  • Includes EU power cord and Brady™ Workstation LAB Suite
Tekniske data
Display Type Farve LCD touchskærm
Print teknologi Direkte termisk, termisk overførsel
Bredde (engelsk) 11 tommer
Bredde (metrisk) 284.5 mm
Højde (engelsk) 11''
Højde (metrisk) 279.4 mm
Dybde (engelsk) 16 tommer
Dybde (metrisk) 401 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Sterilitet Ikke steril
Farveevne Monokrom
Inkluderer i5300 Industrial Printer, Brady™ WorkStation Laboratory Identification Suite, EU Power Cable, USB Cable, Stylus, Cleaning Kit, QuickStart Guide, Jump Drive with Videos and 3rd Party Windows™ Driver
Sprog indonesisk, bulgarsk, kinesisk (traditionel), kinesisk (forenklet), kroatisk, tjekkisk, dansk, hollandsk, Dansk, estisk, finsk, fransk, tysk, ungarsk, japansk, norsk, Polere, portugisisk, rumænsk, russisk, slovakisk, spansk, tyrkisk
Hukommelse 512 MB RAM, 195 MB IFFS
Model- i5300
Udskrivningshastighed 254 mm/s
Opløsning 300 dpi
Konnektortyper Kabelført, Ethernet, USB 2.0, USB Vært
Operativsystem Windows™ 10, Windows™ 7, Windows™ 8, Windows™ Servere 2012, 2012 R2 og 2016
Temperaturområde (metrisk) 10°C til 40°C
Vægt (engelsk) 33 lb.
Vægt (metrisk) 15 kg
Til brug med (applikation) Tråd- og kabelmærkning, elektrisk, laboratorie- og stregkodemærkning, generel identifikation
garanti 2 år
Spænding 110/240 V
Alternativt varenummer I5300-C-EU-LAB