Få mere at vide
Brady™ i5300 industriel etiketprinter EU
Artikelnummer. 17449092
Artikelnummer. 17449092
Brand: Brady™ 151274
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Konfigurer, skift ud og udskriv hurtigere, end du nogensinde havde forestillet dig med BradyPrinter i5300 Industrial Label Printer. Med en solid metalramme kan denne printer håndtere både store mængder og high-mix etiketteringsapplikationer.
i5300 Industrial Label Printer pauser, genoptager og gemmer udskriftsjob i en justerbar kø med overskrivningsbeskyttelse.
  • Udskriver små skrifttyper med præcision ved 300 dpi
  • Kræver ingen kalibrering og ingen justeringer af varme eller hastighedsindstillinger
  • 20 sekunders materialeskift, fungerer med 5,1 til 101,6 mm etiketbredder
  • 178 mm farvetouchskærm og indbygget autoskærer
  • Solid konstruktion med hel metalramme
  • Intuitiv og nem at betjene
  • Inkluderer EU-strømledning
Spezifikation
Display Type Farve LCD touchskærm
Print teknologi Direkte termisk, termisk overførsel
Bredde (engelsk) 11 tommer
Bredde (metrisk) 284.5 mm
Højde (engelsk) 11''
Højde (metrisk) 279.4 mm
Dybde (engelsk) 16 tommer
Dybde (metrisk) 401 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Sterilitet Ikke steril
Farveevne Monokrom
Inkluderer Printer, Brady™ Workstation Basic Design Suite, EU-strømkabel, USB Kabel, Stylus, Rengøringssæt, Quick Start Guide, Jump Drive med How To Videoer og 3. Part Windows™ Chauffør
Sprog indonesisk, bulgarsk, kinesisk (traditionel), kinesisk (forenklet), kroatisk, tjekkisk, dansk, hollandsk, Dansk, estisk, finsk, fransk, tysk, ungarsk, japansk, norsk, Polere, portugisisk, rumænsk, russisk, slovakisk, spansk, tyrkisk
Hukommelse 512 MB RAM, 195 MB IFFS
Model- i5300
Udskrivningshastighed 254 mm/s
Opløsning 300 dpi
Konnektortyper Kabelført, Ethernet, USB 2.0, USB Vært
Operativsystem Windows™ 10, Windows™ 7, Windows™ 8, Windows™ Servere 2012, 2012 R2 og 2016
Temperaturområde (metrisk) 10°C til 40°C
Vægt (engelsk) 33 lb.
Vægt (metrisk) 15 kg
Til brug med (applikation) Tråd- og kabelmærkning, elektrisk, laboratorie- og stregkodemærkning, generel identifikation
garanti 2 år
Spænding 110/240 V
Alternativt varenummer I5300-C-EU
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt