Learn More
Beschreibung
- 6.35 mm to 101.60 mm (0.25 in. to 4 in.) wide labels: Print everything you need, where you need it
- All-day battery: Swappable, fast-charging battery prints up to 5,000 labels on a single charge
- Easily transportable: Weighs only 5.85 kg (12.9 lb.) with battery and has an ergonomic handle
- Automatic setup: LabelSense™ technology automatically detects and calibrates materials to eliminate manual setup, trial and error, and material waste
- Flexible connectivity: Connect via Ethernet, USB-C or USB-A, with Wi-Fi and Bluetooth on select models to work from a phone, laptop or tablet
- Fill and Print templates: Walk up, fill out and print pre-saved templates directly from the printer
- Durable design: Withstands the general wear, tear and transportation demands of industrial environments and jobsites
- Software included: Brady Workstation Design & Print Pro helps you create and print using data imports, sequencing, barcoding and more
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | Printer |
| Color | Blue |
| Display Type | Color LCD Touchscreen |
| Material | Plastic |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Length (English) | 13 in. |
| Width (English) | 9 in. |
| Length (Metric) | 330.20 mm |
| Width (Metric) | 228.60 mm |
| Height (English) | 9.5 in. |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?