Få mere at vide
Descrizione
- 6.35 mm to 101.60 mm (0.25 in. to 4 in.) wide labels: Print everything you need, where you need it
- All-day battery: Swappable, fast-charging battery prints up to 5,000 labels on a single charge
- Easily transportable: Weighs only 5.85 kg (12.9 lb.) with battery and has an ergonomic handle
- Automatic setup: LabelSense™ technology automatically detects and calibrates materials to eliminate manual setup, trial and error, and material waste
- Flexible connectivity: Connect via Ethernet, USB-C or USB-A, with Wi-Fi and Bluetooth on select models to work from a phone, laptop or tablet
- Fill and Print templates: Walk up, fill out and print pre-saved templates directly from the printer
- Durable design: Withstands the general wear, tear and transportation demands of industrial environments and jobsites
- Software included: Brady Workstation Design & Print Pro helps you create and print using data imports, sequencing, barcoding and more
Specifica
Specifica
| Produkttype | Printer |
| Farve | Blue |
| Display Type | Color LCD Touchscreen |
| Materiale | Plastic |
| Print teknologi | Thermal Transfer |
| Længde (engelsk) | 13 in. |
| Bredde (engelsk) | 9 in. |
| Længde (metrisk) | 330.20 mm |
| Bredde (metrisk) | 228.60 mm |
| Højde (engelsk) | 9.5 in. |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?