Få mere at vide
Brady™ i3300 Industrial Label Printer Kit EU with Workstation SFID Suite
Artikelnummer. 16336925
Skift visning
:
i3300 Industrial Kit EU with SFID; Color Capability: Monochrome; Print Speed: 101.6 mm/s; Print Technology: Thermal Transfer; Resolution: 300 dpi; Weight (Metric): 5.2 kg
Artikelnummer.
16336925 i3300 Industrial Kit EU with SFID; Color Capability: Monochrome; Print Speed: 101.6 mm/s; Print Technology: Thermal Transfer; Resolution: 300 dpi; Weight (Metric): 5.2 kg
1 options
Artikelnummer. 16336925 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 241118
The BradyPrinter i3300 Industrial Label Printer can print a wide range of sign and labels in monocolor, including labels to identify wires, laboratory samples, and facilities without any hassle.
This mid-volume, i3300 Industrial Label Printer is ideal for identification throughout your facility, including everything from wires and panels to safety and facility labels.
  • Print smart technology allows printing on the first label- even sleeves and small labels
  • Foolproof drop-in label rolls and ribbons snap into place in 20 seconds
  • Prints on more than 825 parts and 70 material options for facility-wide identification
  • Contact our Brady™ Technical Support Team to schedule a free phone appointment
  • Includes EU power cord and Brady™ Workstation Safety & Facility Identification Suite
Tekniske data
Display Type Farve LCD touchskærm
Print teknologi Termisk overførsel
Bredde (engelsk) 9 tommer
Bredde (metrisk) 229 mm
Højde (engelsk) 9,5 tommer
Højde (metrisk) 241 mm
Dybde (engelsk) 12 tommer
Dybde (metrisk) 305 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farveevne Monokrom
Inkluderer i3300 Printer, EU Power Cord, Brady™ Workstation SFID Suite, USB Cable, Product CD, Cleaning Kit, Printed Quick Start Guide
Sprog bulgarsk, kinesisk (traditionel), kinesisk (forenklet), kroatisk, tjekkisk, dansk, hollandsk, Engelsk (USA), fransk, portugisisk, spansk, Bahasa (indonesisk), Bahasa Malay, tjekkisk, dansk, tysk, estisk, kroatisk, italiensk, ungarsk, hollandsk, norsk (bokmål), polsk, rumænsk, slovakisk, slovensk, finsk, svensk, vietnamesisk, tyrkisk, bulgarsk, russisk, koreansk, forenklet japansk, forenklet thai, thai og traditionelt kinesisk, estisk, finsk, fransk, tysk, ungarsk, italiensk, norsk, Polere, portugisisk, rumænsk, russisk, spansk, svensk, tyrkisk
Hukommelse 195 MB
Model- i3300
Udskrivningshastighed 101.6 mm/s
Opløsning 300 dpi
Konnektortyper Ethernet, USB , USB 2.0
Operativsystem Windows™ 10, Windows™ 7, Windows™ 8, Windows™ Servere 2012, 2012 R2 og 2016
Temperaturområde (metrisk) 10°C til 40°C
Vægt (engelsk) 11.5 lb.
Vægt (metrisk) 5.2 kg
Til brug med (applikation) Barcode and Inventory Labeling, Hazard Identification, Laboratory Labeling
garanti 1 år
Spænding 110/240 V
Alternativt varenummer i3300-C-EU-SFIDS