Få mere at vide
Brady™ i3300 industriel etiketprinter til EU
Artikelnummer. 16396915 Shop alle Brady produkter
Skift visning
BradyPrinter i3300 EU; Udskrivningshastighed: 101,6 mm/s; Opløsning: 300 dpi; Printteknologi: Termisk overførsel; Vægt (metrisk): 5,2 kg; Farvekapacitet: Monokrom
Artikelnummer.
16396915 BradyPrinter i3300 EU; Udskrivningshastighed: 101,6 mm/s; Opløsning: 300 dpi; Printteknologi: Termisk overførsel; Vægt (metrisk): 5,2 kg; Farvekapacitet: Monokrom
1 options
Artikelnummer. 16396915 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 149553
Forventet forsendelse: 23-11-2026
BradyPrinter i3300 Industrial Label Printer kan udskrive en lang række skilte og etiketter i monofarve, herunder etiketter til at identificere ledninger, produkter, laboratorieprøver og faciliteter.
Denne industrielle etiketprinter i mellemvolumen er ideel til identifikation i hele dit anlæg, inklusive alt fra ledninger og paneler til sikkerheds- og facilitetsetiketter.
  • Print smart teknologi gør det muligt for printeren at printe på den første etiket, selv på ærmer og små etiketter
  • Idiotsikre drop-in etiketruller og bånd klikker på plads på 20 sekunder
  • Udskriver på mere end 825 dele og 70 materialemuligheder til identifikation på hele faciliteten
  • Kontakt vores Brady™ Teknisk supportteam til at planlægge en gratis telefonsamtale
  • Leveres med QWERTY-tastatur
Tekniske data
Display Type Farve LCD touchskærm
Print teknologi Termisk overførsel
Bredde (engelsk) 9 tommer
Bredde (metrisk) 229 mm
Højde (engelsk) 9,5 tommer
Højde (metrisk) 241 mm
Dybde (engelsk) 12 tommer
Dybde (metrisk) 305 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farveevne Monokrom
Inkluderer i3300 printer, EU strømledning, Brady™ Workstation Basic Suite, USB Kabel, produkt-cd, rengøringssæt, trykt hurtigstartvejledning
Sprog bulgarsk, kinesisk (traditionel), kinesisk (forenklet), kroatisk, tjekkisk, dansk, hollandsk, Engelsk (USA), fransk, portugisisk, spansk, Bahasa (indonesisk), Bahasa Malay, tjekkisk, dansk, tysk, estisk, kroatisk, italiensk, ungarsk, hollandsk, norsk (bokmål), polsk, rumænsk, slovakisk, slovensk, finsk, svensk, vietnamesisk, tyrkisk, bulgarsk, russisk, koreansk, forenklet japansk, forenklet thai, thai og traditionelt kinesisk, estisk, finsk, fransk, tysk, ungarsk, italiensk, norsk, Polere, portugisisk, rumænsk, russisk, spansk, svensk, tyrkisk
Hukommelse 512 MB RAM, 195 MB IFFS Flash
Model- i3300
Udskrivningshastighed 101.6 mm/s
Opløsning 300 dpi
Konnektortyper Ethernet, USB , USB 2.0
Operativsystem Windows™ 10, Windows™ 7, Windows™ 8, Windows™ Servere 2012, 2012 R2 og 2016
Temperaturområde (metrisk) 10°C til 40°C
Vægt (engelsk) 11.5 lb.
Vægt (metrisk) 5.2 kg
Til brug med (applikation) Kredsløbskort og stregkodemærkning, komponentmærkning, generel identifikation
garanti 1 år
Spænding 110/240 V
Alternativt varenummer i3300-C-EU