Få mere at vide
Brady™ i3300 industriel etiketprinter
Artikelnummer. p-200102305 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Konnektortyper:
Ethernet, USB , USB 2.0
Ethernet, USB , USB 2.0, Wi-Fi
Alternativt varenummer:
i3300-C-EU-BWS
i3300-C-EU-W-BWS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konnektortyper Alternativt varenummer
30242813 Ethernet, USB , USB 2.0 i3300-C-EU-BWS
30242816 Ethernet, USB , USB 2.0, Wi-Fi i3300-C-EU-W-BWS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30242813 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 322883
BradyPrinter i3300 industriel etiketprinter med etiketter og bånd, der klikker på plads, ingen kalibrering og ingen spildte tomme etiketter.
  • Mellemvolumen industriel etiketprinter ideel til identifikation i hele dit anlæg, inklusive alt fra ledninger og paneler til sikkerheds- og facilitetsetiketter
  • Print smart teknologi gør det muligt for printeren at printe på den første etiket, selv ærmer og små etiketter
  • Skifter lynhurtigt: idiotsikre drop-in etiketruller og bånd klikker på plads på 20 sekunder
  • Tal om muligheder, denne printer udskriver på mere end 825 dele og 70 materialevalg til identifikation på hele faciliteten
  • Skibe med licens til Brady Workstation suite efter dine præferencer: Produkt- og ledningsidentifikation, sikkerheds- og facilitetsidentifikation eller laboratorieidentifikation, hvilket gør det nemt at oprette en lang række etiketter og skilte.
  • Opsætningen er stressfri: Kontakt vores Brady Teknisk supportteam, og vi planlægger en gratis telefonopsætning
  • Valgfri Wi-Fi forbindelse for at få dig flere data fra flere kilder
Tekniske data
Produkttype Printersæt
Farve Blå, Grå
Display Type Farve LCD touchskærm
Materiale Plast
Print teknologi Termisk overførsel
Længde (engelsk) 12 tommer
Bredde (engelsk) 9 tommer
Længde (metrisk) 304.80 mm
Bredde (metrisk) 228.60 mm
Højde (engelsk) 9,5 tommer
Højde (metrisk) 241.30 mm
Dimensioner (L x B) 304.8 x 228.6 x 241.3 mm
Farveevne Ensfarvet
Skærmstørrelse 88.90 mm
Inkluderer Brady Workstation Suite
Sprog Dansk, spansk, tysk, fransk, hollandsk
Hukommelse 512 MB RAM, 195 MB IFFS Flash
Model- i3300-C-EU-BWS
Udskrivningshastighed 101,60 mm/sek.
Opløsning 300 dpi
Softwaretype Brady Arbejdsstation, Windows
Konnektortyper Ethernet, USB , USB 2.0
Operativsystem Windows™ 11, Windows™ 10, Windows™ 7, Windows™ 8, Windows™ Server 2012, Windows™ Server 2012 R2, Windows™ Server 2016
Vægt (engelsk) 11.5 lb.
Vægt (metrisk) 5.22 kg
Certificeringer/compliance UL, cUL, CE, RoHS, RCM, EAC, KCC, BIS, BSMI, Taiwan RoHS, CCC, Kina RoHS
garanti 1 år
Strømforsyningsdetaljer AC Adapter
Spænding 100 til 240 V
Tastaturtype Ingen
Alternativt varenummer i3300-C-EU-BWS
Stiktype EU