Få mere at vide
I2906, MedChemExpress
Artikelnummer. 16467946
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16467946 100 mg -
16421956 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16467946 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY76293
MedChemExpress I2906 showed antimycobacterial and cytotoxic activity against mycobacterium tuberculosis.
I2906 showed antimycobacterial and cytotoxic activity against mycobacterium tuberculosis.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale I2906
Fysisk form Solid
CAS 331963-29-2
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C25H37N3O4
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation DMSO : 25 mg/mL (56.36 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMIL O=C1C(C(NNC(CCCCCCCCCCCC)=O)=O)=C(O)C2=CC=CC=C2N1CC
Molekylvægt (g/mol) 443.58
Formel vægt 443.58
Procent renhed 99.74%