Beskrivelse
- Det lette, sporty design og panoramalinsen gør brillerne ekstremt behagelige at have på – selv over længere perioder.
- Den fremragende, langtidsholdbare uvex supra-vision excellence belægningsteknologi, uvex i-works sikkerhedsbriller, har langtidsholdbare antiduggeegenskaber, der kan tåle gentagen rengøring.
- Behagelige, bløde sidearme med to komponenter sikrer en nem at bære, glidesikker pasform.
- Sporty, robuste sikkerhedsbriller
- Fås med forskellige linsetoninger
- Robust polycarbonatlinse med dokumenteret uvex supra-vision-belægningsteknologi – permanent anti-dug og ridsebestandig
- Passer uvex IES bedre til miljøet, da linser kan udskiftes efter behov
- Metalfri
- Ergonomisk formede sidearme med bløde ørepropper sikrer en behagelig og sikker pasform uden at skabe trykpunkter
- Anatomisk formet næsestykke for komfort hele dagen
- Certificeret i henhold til EN 166 (personlig øjenbeskyttelse) og EN 170 (UV-filtre) UV400 - 100% beskyttelse mod skadelig UV-stråling op til 400 nm
Tekniske data
Tekniske data
| Linsebelægning | Anti-tåge, Anti-ridsning, Ridsefast |
| Linsefarve | Klar |
| Produkttype | Sikkerhedsbriller |
| Materiale | Polycarbonat |
| Engangs | Genanvendelig |
| Linse materiale | Polycarbonat |
| Rammemateriale | TPU |
| UV beskyttelse | UV400 |
| Rammetype | Semi-randløs |