Få mere at vide
Invitrogen™ TaqDNA-polymerase, nativ, m/W1
Artikelnummer. 10594423
Skift visning
Mængde:
100 enheder(e)
500 enheder
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10594423 500 enheder Hver
10063172 100 enheder(e) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10594423 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 18038026
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
TaqDNA-polymerase, nativ, m/W1
TaqDNA-polymerase er et termostabilt enzym, der syntetiserer DNA fra enkeltstrengede skabeloner i nærvær af dNTP'er og en primer. Den medfølgende 1% opløsning af vaskemidlet W-1 kan forbedre termostabiliteten af enzymet, når det tilsættes i en slutkoncentration på 0,05% (v/v).
Taq DNA-polymerase består af et enkelt polypeptid med en molekylvægt på 94 kDa. Det har en ´→´53 DNA-polymeraseaktivitet og en ´→53´ exonukleaseaktivitet (se figur). MedTaq DNA polymerase, du får:
  • Dit valg af rekombinant eller naturligt enzym
  • Amplifikation af PCR-produkter op til 5 kb i størrelse
  • Et enzym, der er licenseret og kvalificeret til PCR
    -applikationer
    Amplifikation af DNA fra komplekse genomiske, virale og plasmidskabeloner, RT-PCR, sekventering af ssDNA og cyklussekventering Kilde Native enzym er oprenset fra Thermus aquaticus YT1. Enhedsdefinition
    En enhed afTaq DNA-polymerase er den mængde enzym, der kræves for at inkorporere 10 nmol deoxyribonukleotid i DNA på 30 minutter ved 74 °C.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Koncentration 5 U/μl
    Indhold og opbevaring –20 °C
    Oversigt Taq DNA-polymerase, 500 enheder, μ5 l koncentration, farveløs, 3'-A overhæng, Taq DNA-polymerase, 1X lav GC-rig PCR-ydelse, standard, reaktionshastighed, separate komponenter reaktionsformat
    Mængde 500 enheder
    Til brug med (applikation) Standard PCR
    Overhæng 3'-A
    Inkluderer Taq DNA-polymerase (μ100 L), 10X PCR-buffer uden magnesium (2,5mL), 50mM magnesiumchlorid (1mL), 1% W-1 (1mL)
    Kilde Thermus aquaticus YT1