Beskrivelse
Thermo Scientific 10XTaq Buffere er klar-til-brug buffere til PCR-brugTaq DNA-polymeraser (både rekombinante og native). De fås i forskellige sammensætninger og også uden rengøringsmidler.
10XTaq Buffer uden vaskemiddel
- 100 mM Tris-HCl (pH 8,8 ved 25 °C)
- 500 mM KCl
10XTaq Buffer med KCl og 15 mM MgCl2
- 100 mM Tris-HCl (pH 8,8 ved 25 °C)
- 500 mM KCl
- 15 mM MgCl2
- Vaskepulver
10XTaq Buffer med (NH 4 ) 2 SO 4
- 750 mM Tris-HCl (pH 8,8 ved 25 °C)
- 200 mM ( NH4 ) 2S04
- 0,1 % (v/v) Tween 20
10XTaq Buffer med (NH 4 ) 2 SO 4 og 20 mM MgCl 2
- 750 mM Tris-HCl (pH 8,8 ved 25 °C)
- 200 mM ( NH4 ) 2S04
- 0,1 % (v/v) Tween 20
- 20 mM MgCl2
10XTaq Buffer med KCl
- 100 mM Tris-HCl (pH 8,8 ved 25 °C)
- 500 mM KCl
- Vaskepulver
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | TaqBuffer med KCl og MgCl2 |
| Koncentration | 10X |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 4 x 1.25 mL |
| Inkluderer | • 10X Taq buffer med KCl og 15 mM MgCl2, 4 x 1,25 ml Opbevar ved -20 °C. |