Få mere at vide
Thermo Scientific™ TaqBuffere (10X)
Artikelnummer. 11819622 Shop alle Thermo Scientific produkter
Kemisk navn eller materiale:
TaqBuffer med (NH 4 ) 2 SO 4
TaqBuffer med (NH 4 ) 2 SO 4 og MgCl 2
TaqBuffer med KCl
TaqBuffer med KCl og MgCl2
TaqBuffer uden vaskemiddel
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. 11819622
Brand: Thermo Scientific™ B38
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Thermo Scientific 10XTaq Buffere er klar-til-brug buffere til PCR-brugTaq DNA-polymeraser (både rekombinante og native). Fås i forskellige sammensætninger og også uden rengøringsmidler.
Thermo Scientific 10XTaq Buffere er klar-til-brug buffere til PCR-brugTaq DNA-polymeraser (både rekombinante og native). De fås i forskellige sammensætninger og også uden rengøringsmidler.
10XTaq Buffer uden vaskemiddel
  • 100 mM Tris-HCl (pH 8,8 ved 25 °C)
  • 500 mM KCl
10XTaq Buffer med KCl og 15 mM MgCl2
  • 100 mM Tris-HCl (pH 8,8 ved 25 °C)
  • 500 mM KCl
  • 15 mM MgCl2
  • Vaskepulver
10XTaq Buffer med (NH 4 ) 2 SO 4
  • 750 mM Tris-HCl (pH 8,8 ved 25 °C)
  • 200 mM ( NH4 ) 2S04
  • 0,1 % (v/v) Tween 20
10XTaq Buffer med (NH 4 ) 2 SO 4 og 20 mM MgCl 2
  • 750 mM Tris-HCl (pH 8,8 ved 25 °C)
  • 200 mM ( NH4 ) 2S04
  • 0,1 % (v/v) Tween 20
  • 20 mM MgCl2
10XTaq Buffer med KCl
  • 100 mM Tris-HCl (pH 8,8 ved 25 °C)
  • 500 mM KCl
  • Vaskepulver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TaqBuffer med KCl
Koncentration 10X
Til brug med (applikation) Standard PCR
Fysisk form Væske
Mængde 4 x 1.25 mL
Inkluderer •10XTaq Buffer med KCl, 4 x 1,25 mL
Opbevares ved -20 °C.