Få mere at vide
Invitrogen™ Lyddæmper™ siRNA byggesæt med manual
Inkluderer:
Kun sæt
Sæt med manual
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
De Invitrogen™Lyddæmper™ siRNA Construction Kit er til syntese af siRNA'er ved in vitro -transskription af DNA-skabeloner og koster mindre pr. siRNA end kemisk syntese. Sættet indeholder tilstrækkelige reagenser til at syntetisere 15 siRNA'er.
Skær siRNA-forberedelsestid generere —op til 15 siRNA'er på mindre end 24 timer
Få hundredvis af transfektioner pr. reaktion
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 2X |
| Indhold og opbevaring | DNA Hybridization Buffer, T7 Promoter Primer, Klenow Reaction Buffer, 10X dNTP, Exo– Klenow, T7 Enzyme Mix, T7 Reaction Buffer, 2X NTP Mix, Digestion Buffer, DNase, RNase, Sense Control DNA og Antisense Control DNA skal opbevares ved– °20 C. siRNA-bindingsbuffer, siRNA-vaskebuffer, filterpatroner og rør skal opbevares ved stuetemperatur. Nukleasefrit vand kan opbevares ved enhver temperatur. |
| Kontroltype | Transskriptionskontrol |
| Prøvetype | In vitro transskriberet siRNA |
| Inkluderer | Kun sæt |
| Antal reaktioner | 15 |
| Produktlinje | Lyddæmper , Ambion |
| Mængde | 15 reaktioner |
| Forsendelsestilstand | Tøris |