Få mere at vide
Invitrogen™ Lyddæmper™ Vælg negativ kontrol nr. 2 siRNA
Artikelnummer. p-7075577
Mængde:
40 nmol
5 nmol
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10239724
Brand: Invitrogen™ 4390846
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Lyddæmper™ Vælg negativ kontrol nr. 2 siRNA
Invitrogen™Lyddæmper™ SelectNegative Control #2 siRNA er omfattende valideret og en ideel kontrol til mange aspekter af et siRNA-eksperiment.
  • Førsteklasses siRNA, højoprenset og klar til brug
  • Funktionelt bevist at have minimal effekt på celleproliferation og levedygtighed
  • Inkluder lyddæmper™ Vælg ændringer for forbedret specificitet
  • Til brug i menneske-, mus- og rotteceller
Hvad er Silencer™ Vælg siRNA'er?
Lyddæmper™ Udvalgte siRNA'er inkorporerer de seneste forbedringer i siRNA-design, off-target effektforudsigelsesalgoritmer og kemiske modifikationer for at give siRNA'er med uovertruffen effektivitet, styrke og specificitet. Resultatet er færre mislykkede eksperimenter på grund af dårlig lyddæmpning og renere, mere konsistente fænotypiske data.
Lyddæmper™ Vælg negativ kontrol #2 siRNA:
Negative kontrol siRNA'er —siRNA'er med sekvenser, der ikke målretter mod noget genprodukt, —er essentielle for at bestemme virkningerne af siRNA levering og for at give en baseline til at sammenligne siRNA-behandlede prøver. Lyddæmper™ Vælg negativ kontrol #2 siRNA er blevet omhyggeligt designet og grundigt testet og har ingen signifikant sekvenslighed med mus-, rotte- eller menneskegensekvenser. Denne negative kontrol siRNA er blevet testet ved mikroarray-analyse og vist at have minimal effekt på genekspression. Det er også blevet testet i multiparametriske, cellebaserede assays og har vist sig ikke at have nogen signifikant effekt på celleproliferation, levedygtighed eller morfologi i de testede cellelinjer.
Kvalitetskontrol:
Lyddæmper™ Udvalgte siRNA'er er fremstillet i en state-of-the-art facilitet under de højeste kvalitetsstandarder. Strenge kvalitetskontrolprocedurer omfatter MALDI-TOF massespektrometrianalyse og analytisk HPLC for at overvåge renhed. Hver siRNA vurderes også ved gelelektroforese for at bekræfte, at strengene annealer korrekt.
Tilbehørsprodukt: siPORT™NeoFX™Transfektionsagent (SKU #AM4510 og #AM4511)
siPORT™NeoFX™ Transfection Agent er et alsidigt, lipidbaseret transfektionsmiddel til effektiv transfektion af siRNA til dyrkede celler. Protokollen kan tilpasses til en bred vifte af celler og eksperimentelle design, herunder high-throughput applikationer. Lyddæmper™ Udvalgte siRNA-kontroller har specifikke kemiske modifikationer; de er designet til at blive brugt sammen med lyddæmper™ Vælg siRNA'er. Hvis du bruger andre siRNA-produkter, som f.eks BLOCK-iT™ siRNA'er, Invitrogen™Lyddæmper™ siRNA'er eller STEALTH RNAi™ siRNA'er, anbefaler vi, at du bruger kontrol siRNA'er designet til brug med disse siRNA'er for mere pålidelige eksperimentelle resultater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring siRNA'et leveres tørret ned i et enkelt rør sammen med nukleasefrit vand til resuspension og bør opbevares kl.– 20 °C.
Kontroltype Negativ kontrol
RNAi type siRNA
Til brug med (applikation) RNAi, Transfektion
Etiket eller farvestof Ukonjugeret
Produktlinje Lyddæmper , Lyddæmper Vælge, Ambion
Produkttype siRNA
Renhed HPLC
Mængde 5 nmol