Få mere at vide
Invitrogen™ Lyddæmper™ Vælg negativ kontrol nr. 2 siRNA
Beskrivelse
Ambion™ Silencer™ SelectNegative Control No. 2 siRNA er grundigt valideret og en ideel kontrol for mange aspekter af et siRNA-eksperiment. 40 nmol er stillet til rådighed.
- Premium kvalitet siRNA, højt renset og klar til brug
- Funktionelt bevist at have minimale effekter på celleproliferation og levedygtighed
- Inkluder Silencer™ Select-modifikationer for øget specificitet
- Til brug i menneske-, muse- og rotteceller
Hvad er Silencer™ Select siRNA'er?
Silencer™ Select siRNA'er indeholder de nyeste fremskridt inden for siRNA-design, off-target effektforudsigelsesalgoritmer og kemiske modifikationer for at opnå siRNA'er med enestående effektivitet, styrke og specificitet. Resultatet er færre mislykkede eksperimenter på grund af dårlig lydtavsling og renere, mere konsistente fænotypiske data.
Silencer™ Select Negativ Kontrol #2 siRNA:
Negativ kontrol, siRNAs—, siRNAs med sekvenser, der ikke målretter nogen genprodukt—, er essentielle for at bestemme effekten af siRNA-levering og for at levere en baseline til sammenligning af siRNA-behandlede prøver. Silencer™ Select Negative Control #2 siRNA er omhyggeligt designet og grundigt testet og har ingen væsentlig sekvenslighed med mus-, rotte- eller menneskegensekvenser. Dette negative kontrol-siRNA er blevet testet ved mikroarray-analyse og har vist minimale effekter på genekspression. Det er også blevet testet i multiparametriske, cellebaserede assays og har vist sig ikke at have nogen væsentlig effekt på celleproliferation, levedygtighed eller morfologi i de testede cellelinjer.
Kvalitetskontrol:
Silencer™ Select siRNA'er fremstilles i et topmoderne anlæg under de højeste kvalitetsstandarder. Strenge kvalitetskontrolprocedurer omfatter MALDI-TOF massespektrometrianalyse og analytisk HPLC for at overvåge renheden. Hvert siRNA vurderes også med gelelektroforese for at bekræfte, at strengene gløder korrekt.
Tilbehørsprodukt: siPORT™ NeoFX™ Transfektionsagent (SKU #AM4510 og #AM4511)
siPORT™ NeoFX™ Transfektionsmiddel er et alsidigt, lipidbaseret transfektionsmiddel til effektiv transfektion af siRNA til dyrkede celler. Protokollen kan tilpasses en bred vifte af celler og eksperimentelle designs, herunder højkapacitetsapplikationer. Silencer™ Select siRNA-kontroller har specifikke kemiske modifikationer; de er designet til brug med Silencer™ Select siRNA'er. Hvis du bruger andre siRNA-produkter, såsom BLOCK-iT™ siRNA'er, Ambion™ Silencer™ siRNA'er eller STEALTH RNAi™ siRNA'er, anbefaler vi, at du bruger kontrol-siRNA'er designet til brug med disse siRNA'er for mere pålidelige eksperimentelle resultater.
Lipofectamine™ RNAiMAX™ Transfektionsreagens (SKU 13778075)
Lipofectamine™ RNAiMAX™ Transfektionsreagens er et førende transfektionsreagens, der er designet specifikt til RNA-interferensapplikationer. Protokollen kan tilpasses en bred vifte af celler og eksperimentelle designs, herunder højkapacitetsapplikationer. Silencer Select siRNA-kontroller har specifikke kemiske modifikationer, der er designet til brug med Silencer Select siRNA'er. Hvis du bruger andre siRNA-produkter, såsom Silencer siRNA eller Stealth RNAi siRNA'er, anbefaler vi, at du bruger kontrol-siRNA'er designet til brug med disse siRNA'er for mere pålidelige eksperimentelle resultater.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | siRNA'et leveres tørret ned i et enkelt rør sammen med nukleasefrit vand til resuspension og bør opbevares kl.– 20 °C. |
| Kontroltype | Negativ kontrol |
| RNAi type | siRNA |
| Til brug med (applikation) | RNAi, Transfektion |
| Etiket eller farvestof | Ukonjugeret |
| Produktlinje | Lyddæmper, lyddæmper valg, Ambion |
| Produkttype | siRNA |
| Renhed | HPLC |
| Mængde | 5 nmol |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |