Få mere at vide
Invitrogen™ Silencer™Vælg negativ kontrol nr. 1 siRNA, in vivo klar
Artikelnummer. 10147684
Skift visning
Mængde:
250 nmol
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10147684 250 nmol Hver
1 options
Artikelnummer. 10147684 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 4404020
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Silencer™Vælg negativ kontrol nr. 1 siRNA, in vivo klar
Ambion™ Silencer™ Select Negative Control siRNA, In Vivo Ready is extensively validated and an ideal control for many aspects of an siRNA experiment. The control is highly purified as required for animal use. 250 nmol is provided.
  • Premium-quality siRNA, highly purified and ready to use
  • Functionally tested in several common cell lines
  • Include Silencer™ Select modifications for enhanced specificity
  • For use in human, mouse, and rat cells
Ambion™Lyddæmper™ Vælg negativ kontrol siRNA, In Vivo Ready er omfattende valideret og en ideel kontrol til mange aspekter af et siRNA-eksperiment. Kontrollen er højoprenset efter behov til dyrebrug. 250 nmol er tilvejebragt.
• Førsteklasses siRNA, højoprenset og klar til brug
• Funktionelt testet i flere almindelige cellelinjer
• Inkluder lyddæmper™ Vælg ændringer for forbedret specificitet
• Til brug i menneske-, mus- og rotteceller
Hvad er lyddæmper™ Vælg siRNA'er?
Lyddæmper™ Udvalgte siRNA'er inkorporerer de seneste forbedringer i siRNA-design, off-target effektforudsigelsesalgoritmer og kemiske modifikationer for at give siRNA'er med uovertruffen effektivitet, styrke og specificitet. Resultatet er færre mislykkede eksperimenter på grund af dårlig lyddæmpning og renere, mere konsistente fænotypiske data.
Lyddæmper™ Vælg GAPDH positiv kontrol siRNA:
Lyddæmperen™ SelectGAPDH positiv kontrol er omfattende valideret og en ideel“ prøve” siRNA for dem, der lige er begyndt med siRNA-eksperimenter, fordi det er valideret til at fungere i flere cellelinjer. Fordi det er rettet mod GAPDH mRNA (en fælles intern kontrol), er mange analyser tilgængelige til at måle dets virkninger, herunder real-time RT-PCR samt Ambion™ KDalert™ GAPDH Assay Kit.
Kvalitetskontrol:
Lyddæmper™ Udvalgte siRNA'er er fremstillet i en state-of-the-art facilitet under de højeste kvalitetsstandarder. Strenge kvalitetskontrolprocedurer omfatter MALDI-TOF massespektrometrianalyse og analytisk HPLC for at overvåge renhed. Hver siRNA vurderes også ved gelelektroforese for at bekræfte, at strengene annealer korrekt. Endvidere gennemgår In Vivo Ready siRNA'er yderligere oprensning med en semipermeabel membran for at fjerne overskydende salt. Dette efterfølges af sterilfiltrering og endotoksintestning. Ved koncentrationer på 50μ M i deioniseret vand, In Vivo Ready siRNA'er indeholder. mindre end 0,6 mM Na + , mindre end 2,0 mM K + og mindre end 0,1 mM Mg2 + . Lyddæmper™ Udvalgte siRNA-kontroller har specifikke kemiske modifikationer; de er designet til at blive brugt sammen med lyddæmper™ Vælg siRNA'er. Hvis du bruger andre siRNA-produkter, som f.eks BLOCK-iT™ siRNA'er, Ambion™Lyddæmper™ siRNA'er eller STEALTH RNAi™ siRNA'er, anbefaler vi, at du bruger kontrol siRNA'er designet til brug med disse siRNA'er for mere pålidelige eksperimentelle resultater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring siRNA'et leveres tørret ned i et enkelt rør, som skal opbevares kl– 20 °C.
Kontroltype Negativ kontrol
RNAi type siRNA
Til brug med (applikation) RNAi
Etiket eller farvestof Ukonjugeret
Produktlinje Lyddæmper-select, Ambion
Produkttype siRNA
Renhed HPLC
Mængde 250 nmol