Få mere at vide
Invitrogen™ Lyddæmper™ Vælg negativ kontrol nr. 1 siRNA
Artikelnummer. p-7075576
Mængde:
40 nmol
5 nmol
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10025994
Brand: Invitrogen™ 4390843
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Et ikke-målrettet negativ kontrol siRNA med de samme kemiske modifikationer for øget effektivitet som i andre lyddæmpere™ Vælg siRNA'er.
Silencer Select Negative Control No. 1 siRNA is a bioinformatically designed, non-targeting siRNA used as a negative control siRNA. It distinguishes specific effects of siRNA-mediated gene silencing from non-specific procedural effects, ensuring minimal off-target effects and providing a reliable baseline for comparison. Validated through extensive testing, it has minimal impact on gene expression, cell proliferation, viability, and morphology, making it essential for accurate results in human, mouse, and rat cells.
  • Et ikke-målrettet negativ kontrol siRNA med de samme kemiske modifikationer for øget effektivitet som i andre lyddæmpere™ Vælg siRNA'er
  • Validerede siRNA-kontroller til optimering af siRNA-eksperimenter
  • GAPDH positiv kontrol funktionelt testet i flere almindelige cellelinjer
  • Negative kontroller er funktionelt bevist at have minimal indvirkning på celleproliferation og levedygtighed
  • Inkluder lyddæmper™ Vælg ændringer for forbedret specificitet
  • Til brug i menneske-, mus- og rotteceller
  • Efter modtagelse opbevares siRNA'er i en ikke-frostfri fryser ved eller under -20 °C
Hvad er Silencer™ Vælg siRNA'er?
  • Silencer ™Select siRNA'er er vores næste generations siRNA'er
  • Disse siRNA'er inkorporerer de seneste forbedringer i siRNA-design, off-target effektforudsigelsesalgoritmer og kemiske modifikationer for at give siRNA'er med uovertruffen effektivitet, styrke og specificitet
  • Resultatet er færre mislykkede eksperimenter på grund af dårlig lyddæmpning og renere, mere konsistente fænotypiske data
Lyddæmper™ Vælg negativ kontrol siRNA'er
  • Negativ kontrol siRNA' er er siRNA'er med sekvenser, der ikke er målrettet mod noget genprodukt
  • De er essentielle for at bestemme virkningerne af siRNA levering og for at give en baseline til at sammenligne siRNA-behandlede prøver
  • Disse negative kontrol siRNA'er er blevet testet ved mikroarray-analyse og vist at have minimale effekter på genekspression
  • Derudover er disse to kontroller blevet testet i multiparametriske, cellebaserede assays og har vist sig ikke at have nogen signifikant effekt på celleproliferation, levedygtighed eller morfologi i de testede cellelinjer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Indeholder tørret siRNA ved (5 nmol) og nukleasefrit vand (1,75 ml), afsendt ved omgivelsestemperatur. Efter modtagelse skal du opbevare siRNA'er i en ikke-frostfri fryser på eller under– 20° .
Kontroltype Negativ kontrol
RNAi type siRNA
Til brug med (applikation) RNAi, Transfektion
Etiket eller farvestof Ukonjugeret
Produktlinje Lyddæmper , Lyddæmper Vælge, Ambion
Produkttype siRNA
Renhed HPLC
Mængde 5 nmol