Få mere at vide
Invitrogen™ Lyddæmper™ Vælg negativ kontrol nr. 1 siRNA
Beskrivelse
Silencer Select Negativ Control No. 1 siRNA er et bioinformatisk designet, ikke-målrettet siRNA, der bruges som et negativt kontrol-siRNA. Den skelner mellem specifikke effekter af siRNA-medieret gensilencing og uspecifikke proceduremæssige effekter, hvilket sikrer minimale off-target effekter og giver en pålidelig baseline til sammenligning. Valideret gennem omfattende testning har det minimal indvirkning på genekspression, celleproliferation, levedygtighed og morfologi, hvilket gør det essentielt for nøjagtige resultater i humane, muse- og rotteceller.
Negative kontroller, såsom ikke-målrettede siRNA'er, er afgørende for at skelne de specifikke effekter af siRNA-medieret gen-silencing fra uspecifikke effekter forårsaget af selve den eksperimentelle procedure. Silencer Select negativ kontrol nr. 1 er designet til at sikre minimale off-target effekter og giver en robust baseline til sammenligning af resultaterne af siRNA-behandlede prøver. Dette negative kontrol-siRNA deler de samme kemiske modifikationer som andre Silencer Select siRNA'er, hvilket sikrer øget effektivitet og specificitet.
Egenskaber ved Silencer Select Negative Control siRNA'er inkluderer:
- Ingen signifikant sekvenslighed med menneskemus eller rotte-gener
- Minimale effekter på celleproliferation og levedygtighed
- Silencer Select-modifikationer for øget specificitet
Valideret gennem omfattende test, herunder mikroarray-analyse og multiparametriske cellebaserede assays, har Silencer Select Negative Control No. 1 vist sig at have minimal indflydelse på genekspression, celleproliferation, levedygtighed og morfologi. Dette gør det til et essentielt værktøj for forskere, der ønsker at opnå nøjagtige og konsistente fænotypiske data i mennesker, muse- og rotteceller (celler).
Hvad er Silencer Select siRNA'er?
Silencer Select siRNA'er repræsenterer vores næste generation siRNA'er og inkorporerer de nyeste fremskridt inden for siRNA-design, off-target effektforudsigelsesalgoritmer og kemiske modifikationer. Disse forbedringer resulterer i siRNA'er med enestående effektivitet, styrke og specificitet, hvilket fører til færre mislykkede eksperimenter og mere konsistente, renere fænotypiske data.
Kvalitetskontrol
Hvert Silencer Select siRNA syntetiseres og renses i topmoderne faciliteter for at opfylde de højeste kvalitetsstandarder. Vores strenge kvalitetskontrolprocedurer inkluderer MALDI-TOF massespektrometrianalyse og analytisk HPLC for at overvåge renheden. Vi vurderer også hvert annealed siRNA ved gelelektroforese for at sikre korrekt annealing af strengene. Resultatet er et premium kvalitets siRNA, der er renset og klar til brug.
Lipofectamine™ RNAiMAX™ Transfektionsreagens (SKU 13778075)
Lipofectamine™ RNAiMAX™ Transfektionsreagens er et førende transfektionsreagens, der er designet specifikt til RNA-interferensapplikationer. Protokollen kan tilpasses en bred vifte af celler og eksperimentelle designs, herunder højkapacitetsapplikationer. Silencer Select siRNA-kontroller har specifikke kemiske modifikationer, der er designet til brug med Silencer Select siRNA'er. Hvis du bruger andre siRNA-produkter, såsom Silencer siRNA eller Stealth RNAi siRNA'er, anbefaler vi, at du bruger kontrol-siRNA'er designet til brug med disse siRNA'er for mere pålidelige eksperimentelle resultater.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | siRNA'et leveres tørret ned i et enkelt rør sammen med nukleasefrit vand til resuspension og bør opbevares kl.– 20°C. |
| Kontroltype | Negativ kontrol |
| RNAi type | siRNA |
| Til brug med (applikation) | RNAi, Transfektion |
| Etiket eller farvestof | Ukonjugeret |
| Produktlinje | Lyddæmper, lyddæmper valg, Ambion |
| Produkttype | siRNA |
| Renhed | HPLC |
| Mængde | 40 nmol |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |