Få mere at vide
Invitrogen™ Lyddæmper™ Vælg Human Ubiquitin siRNA Library
Beskrivelse
Ubiquitination is a post-translational enzymatic modification that is essential to a wide array of cellular processes. These include immunological functions, apoptosis, biogenesis, DNA transcription and repair, cell cycle and division, cellular stress response, modulation of cell receptors and neural or muscular degeneration as well as disease and diagnostic-related processes. The Silencer™ Select Human Ubiquitin siRNA Library contains 2,943 Ambion™ Silencer Select siRNA s targeting 981 genes, including ubiquitin-activating enzymes, ubiquitin-conjugating enzymes, and ubiquitin ligases. This library of highly potent, chemically-modified siRNAs was designed using the most up-to-date genome databases, including the NCBI RefSeq database and cross-referenced to the Gene Ontology Consortium (GO) database and/or the HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). The Silencer Select siRNAs are designed using Thermo Fisher Scientific's leading algorithms—along with our novel locked nucleic acid (LNA) chemical modifications, this helps ensure the efficacy, specificity and potency required for RNAi screening against ubiquitin signaling.
Ubiquitination er en post-translationel enzymatisk modifikation, der er essentiel for en bred vifte af cellulære processer. Disse omfatter immunologiske funktioner, apoptose, biogenese, DNA-transkription og reparation, cellecyklus og deling, cellulær stressrespons, modulering af cellereceptorer og neural eller muskulær degeneration samt sygdoms- og diagnostiske relaterede processer. Lyddæmperen™ Select Human Ubiquitin siRNA-bibliotek indeholder 2.943 Ambion™Silencer Select siRNA s målrettet mod 981 gener, herunder ubiquitin-aktiverende enzymer, ubiquitin-konjugerende enzymer og ubiquitin-ligaser. Dette bibliotek af meget potente, kemisk modificerede siRNA'er blev designet ved hjælp af de mest opdaterede genomdatabaser, inklusive NCBI RefSeq-databasen og krydsreferencer til Gene Ontology Consortium (GO)-databasen og/eller HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). Silencer Select siRNA'erne er designet vha Thermo Fisher Scientifics førende algoritmer sammen —med vores nye låste nukleinsyre (LNA ) kemiske modifikationer, hjælper dette med at sikre den effektivitet, specificitet og styrke, der kræves til RNAi-screening mod ubiquitin-signalering.
- Overlegen effektivitet —Reducer off target-effekter med op til 90 % på grund af de nyeste designalgoritmer og LNA kemiske modifikationer
- Højeste effektivitet —Udfør knockdown-undersøgelser med 100 gange mere potente siRNA'er end i øjeblikket tilgængelige siRNA'er
- Pålidelig —Opnå hurtigere opdagelser via ensartet gen-knockdown og pålidelighed af fænotypiske resultater
- Praktisk —Reducer dataudvikling og fremskynd målvalidering med vores arrayed-format
- Kan tilpasses —Vælg den bedste mulighed for dine arbejdsflowkrav, inklusive yderligere siRNA-skalaer og poolede formater
Hvorfor bruge Silencer Select Human Ubiquitin siRNA Library?
Sammen med omhyggelig bioinformatisk udvælgelse af gen-targets er Silencer Select siRNA'er optimeret med nyeste designalgoritmer, proprietære kemiske modifikationer og højkvalitetssyntese for at hjælpe med at sikre ønskede RNAi-resultater. Silencer Select Human Ubiquitin siRNA-biblioteket indeholder vores foruddesignede og, når de er tilgængelige, validerede siRNA'er genereret med den højeste styrke og specificitet i tankerne, så du kan fokusere på den højeste datakvalitet understøttet af branchens bedste garanti.
Silencer Select siRNA-biblioteker giver dig meget potente siRNA'er til at maksimere opdagelsen med endnu mindre
AmbionSilencer Select siRNA'er er designet med den højeste styrke af tilgængelige siRNA'er, hvilket resulterer i 100 gange mere potente siRNA'er og tillader gennedskæringer ved de laveste koncentrationer (se figuren nedenfor). De meget potente Silencer Select-siRNA'er giver dig mulighed for at bruge endnu lavere koncentrationer af siRNA'er, hvilket hjælper med at minimere off-måleffekter, reducere falsk negative data og maksimere siRNA-bibliotekets output til yderligere skærme og datavalidering. Silencer Select Human Ubiquitin siRNA-biblioteket indeholder 0,25 nmol af hvert meget potent siRNA, tilstrækkeligt til mindst 500 transfektioner (ved 5 nM siRNA, 100μ L transfektionsvolumen).
Fleksibilitet for at imødekomme dine behov for arbejdsgange
Thermo Fisher Scientific tilbyder en omfattende liste over foruddefinerede eller tilpassede siRNA-biblioteker til menneske-, muse- eller rottegener med 1, 2 eller 5 nmol af hver siRNA eller større størrelser. For en komplet genliste, yderligere information eller for at diskutere din forskning med en af vores tekniske eksperter, kontakt din lokale salgsrepræsentant eller e-mail os på RNAilibraries@lifetech.com.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 2943 total siRNAs targeting 981 genes plated onto 96-well plates (36 plates) |
| Indhold og opbevaring | 2943 samlede siRNA'er målrettet mod 981 gener udpladet på 36 x 96 -brønds plader Opbevares ved eller °under -20 C i en ikke-frostfri fryser. |
| Format | 96-brønds plade |
| RNAi type | siRNA |
| Arter | ADN |
| Prøvetype | DNA |
| Til brug med (applikation) | RNAi |
| Produktlinje | Vælg ™lyddæmper |
| Produkttype | siRNA bibliotek |
| Renhed | Standard |
| Vis mere |