Få mere at vide
Invitrogen™ Lyddæmper™ Vælg Human Tumor Suppressor siRNA Library
Beskrivelse
Mutationer, der forårsager tab eller reduktion i genfunktion, kan føre til progression til kræft, som regel i kombination med andre genetiske ændringer. Tumorsuppressorgener, eller anti-onkogener, kan beskytte celler på vej mod at blive kræftfremkaldende. Silencer™ Select Human Tumor Suppressor siRNA-biblioteket indeholder 2.235 Ambion™ Silencer Select siRNA'er, der retter sig mod 745 tumorsuppressorgener. Dette bibliotek af meget potente, kemisk modificerede siRNA'er blev designet ved hjælp af de mest opdaterede genomdatabaser, herunder NCBI RefSeq-databasen, og krydsrefereret til Gene Ontology Consortium (GO)-databasen og/eller HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC) samt Tumor Suppressor Gene Database (TSGene). Silencer Select siRNA'er er designet med Thermo Fisher Scientifics førende designalgoritmer og modifikationer af låste nukleinsyre (LNA) hjælper med at sikre effektivitet, specificitet og styrke samt leverer nøjagtige og konsistente fænotypedata til RNAi-screening mod tumorsuppressorgener.
- Overlegen effektivitet – Reducer off-target effekter med op til 90% takket være de nyeste designalgoritmer og LNA kemiske modifikationer
- Højeste effektivitet – Udfør knockdown-studier med 100 gange mere potente siRNA'er end de nuværende siRNA'er
- Pålidelig – Opnå hurtigere opdagelser gennem konsistens i gennedslagning og pålidelighed af fænotypiske resultater
- Bekvemt – Reducer datadekonvolution og accelerer målvalidering med vores arrayede format
- Tilpasselig – Vælg den bedste løsning til dine arbejdsgangskrav, inklusive ekstra siRNA-skalaer og poolede formater
Hvorfor bruge Human Silencer Select Tumor Suppressor siRNA-biblioteket?
Sammen med omhyggelig bioinformatik udvælgelse af genmål Silencer Select optimeres siRNA'er med de nyeste designalgoritmer, proprietære kemiske modifikationer og syntese af høj kvalitet for at sikre ønskede RNAi-resultater. Human Silencer Select Tumor Suppressor siRNA-biblioteket indeholder vores foruddesignede og, når tilgængeligt, validerede siRNA'er, genereret med højeste styrke og specificitet, så du kan fokusere på den højeste datakvalitet bakket op af branchens bedste garanti.
Silencer Select siRNA-biblioteker giver dig meget potente siRNA'er til at maksimere opdagelsen med endnu mindre
Ambion Silencer Select siRNA'er er designet med den højeste potenti af tilgængelige siRNA'er, hvilket resulterer i 100 gange mere potente siRNA'er og tillader gennedslagning ved de laveste koncentrationer (se figur nedenfor). De meget potente Silencer Select siRNA'er gør det muligt at bruge endnu lavere koncentrationer af siRNA'er, hvilket hjælper med at minimere off-target effekter, reducere falsk negative data og maksimere siRNA-bibliotekets output til yderligere screeninger og datavalidering. Silencer Select Human Tumor Suppressor siRNA-biblioteket indeholder 0,25 nmol af hvert meget potent siRNA, tilstrækkeligt til mindst 500 transfektioner (ved 5 nM siRNA, 100 μl transfektionsvolumen).
Fleksibilitet til at imødekomme dine arbejdsgangsbehov
Thermo Fisher Scientific tilbyder en omfattende liste over foruddefinerede eller tilpassede siRNA-biblioteker til mennesker, muse- eller rottegner med 1, 2 eller 5 nmol af hver siRNA eller større størrelser. For en komplet genliste, yderligere information eller for at drøfte din forskning med en af vores tekniske eksperter, kontakt din lokale salgsrepræsentant eller send en e-mail til os på RNAilibraries@lifetech.com.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 2235 total siRNAs targeting 794 genes plated onto 96-well plates (27 plates) |
| Indhold og opbevaring | 2235 samlede siRNA'er målrettet mod 745 gener udpladet på 27 x 96 -brønds plader Opbevares ved eller °under -20 C i en ikke-frostfri fryser. |
| Format | 96-brønds plade |
| RNAi type | siRNA |
| Arter | ADN |
| Prøvetype | RNA |
| Til brug med (applikation) | RNAi |
| Produktlinje | Vælg ™lyddæmper |
| Produkttype | siRNA bibliotek |
| Renhed | Standard |
| Vis mere |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.