Få mere at vide
Invitrogen™ Lyddæmper™ Vælg Human Membrane Trafficking siRNA Library
Artikelnummer. 15601872
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15601872 1 sæt 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 15601872 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A30138
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Lyddæmperen™ Select Human Membrane Trafficking siRNA Library er designet til forskere, der retter sig mod proteiner, der er kendt eller forudsagt at deltage i membranhandel eller ombygning.
Silencer™ Select Human Membrane Trafficking siRNA Library er designet til forskere, der målretter proteiner, der er kendt eller forudsagt vil deltage i membrantransport eller ommodellering. Dette bibliotek er designet med det formål at forstå funktionel genekspression i kritiske cellulære funktioner, herunder biosyntese, sekretion, endocytose, nedbrydning af lysosomale og proteasomale proteiner samt fagocytose. Human Silencer Select Membrane Trafficking siRNA-biblioteket indeholder 426 Ambion™ Silencer Select siRNA'er, der retter sig mod 142 gener. Dette bibliotek af meget potente, kemisk modificerede siRNA'er er designet ved brug af de mest opdaterede genomdatabaser, herunder NCBI RefSeq-databasen, og krydsrefereret til Gene Ontology Consortium (GO)-databasen og/eller HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). siRNA'erne Silencer Select er designet ved hjælp af Thermo Fisher Scientifics førende algoritmer—sammen med vores nye låste nukleinsyre (LNA) kemiske modifikationer, hvilket hjælper med at maksimere effektiviteten, specificiteten og styrken, der kræves for RNAi-screening mod gener, der er integreret i membrantransport.
  • Overlegen effektivitet – Reducer off-target effekter med op til 90% takket være de nyeste designalgoritmer og LNA kemiske modifikationer
  • Højeste effektivitet – Udfør knockdown-studier med 100 gange mere potente siRNA'er end de nuværende siRNA'er
  • Pålidelig – Opnå hurtigere opdagelser gennem konsistens i gennedslagning og pålidelighed af fænotypiske resultater
  • Bekvemt – Reducer datadekonvolution og accelerer målvalidering med vores arrayede format
  • Tilpasselig – Vælg den bedste løsning til dine arbejdsgangskrav, inklusive ekstra siRNA-skalaer og poolede formater
Hvorfor bruge Silencer Select Human Membrane Trafficking siRNA-biblioteket?
Sammen med omhyggelig bioinformatik udvælgelse af genmål Silencer Select optimeres siRNA'er med de nyeste designalgoritmer, proprietære kemiske modifikationer og syntese af høj kvalitet for at sikre ønskede RNAi-resultater. Human Silencer Select Membrane Trafficking siRNA-biblioteket indeholder vores foruddesignede og, når tilgængelige, validerede siRNA'er, genereret med højeste styrke og specificitet, så du kan fokusere på den højeste datakvalitet understøttet af branchens bedste garanti.
Silencer Select siRNA-biblioteker giver dig meget potente siRNA'er til at maksimere opdagelsen med endnu mindre
Ambion Silencer Select siRNA'er er designet med den højeste potenti af tilgængelige siRNA'er, hvilket resulterer i 100 gange mere potente siRNA'er og muliggør gennedslagning ved de laveste koncentrationer (se figur nedenfor). De meget potente Silencer Select siRNA'er gør det muligt at bruge endnu lavere koncentrationer af siRNA'er, hvilket hjælper med at minimere off-target effekter, reducere falsk negative data og maksimere output af siRNA-biblioteket til yderligere screeninger og datavalidering. Silencer Select Human Membrane Trafficking siRNA-biblioteket indeholder 0,25 nmol af hvert meget potent siRNA, tilstrækkeligt til mindst 500 transfektioner (ved 5 nM siRNA, 100 μl transfektionsvolumen).
Fleksibilitet til at imødekomme dine arbejdsgangsbehov
Thermo Fisher Scientific tilbyder en omfattende liste over foruddefinerede eller tilpassede siRNA-biblioteker til mennesker, muse- eller rottegner med 1, 2 eller 5 nmol af hver siRNA eller større størrelser. For en komplet genliste, yderligere information eller for at drøfte din forskning med en af vores tekniske eksperter, kontakt din lokale salgsrepræsentant eller send en e-mail til os på RNAilibraries@lifetech.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 426 total siRNAs targeting 142 genes plated onto 96-well plates (6 plates)
Indhold og opbevaring 426 samlede siRNA'er målrettet mod 142 gener udpladet på 6 x 96
-brønds plader Opbevares ved eller °under -20 C i en ikke-frostfri fryser.
Format 96-brønds plade
RNAi type siRNA
Arter ADN
Prøvetype RNA
Til brug med (applikation) RNAi
Produktlinje Vælg ™lyddæmper
Produkttype siRNA bibliotek
Renhed Standard
Mængde 1 sæt
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.