Få mere at vide
Invitrogen™ Lyddæmper™ Vælg siRNA-bibliotek for humant langt ikke-kodende RNA (lncRNA).
Beskrivelse
- Lange ikke-kodende RNA'er (lncRNA'er) har vundet interesse i de senere år, da de er blevet impliceret i genomisk regulering, cellulære husholdningsfunktioner, udviklingsprocesser og sygdom. Lyddæmperen™ Select Human Long Noncoding RNA (lncRNA) siRNA-bibliotek indeholder 15.081 Ambion™Silencer Select siRNA'er målrettet mod 5.027 lncRNA'er som identificeret i GENCODE v22.
- Silencer Select Human Long Noncoding RNA (lncRNA) siRNA-biblioteket er designet mod målrettede transkripter tilpasset hele genomet, hvilket maksimerer forudsigelse og dækning på tværs af alternativt splejsede transkripter. Silencer Select siRNA'er er designet med Thermo Fisher ’Scientifics førende designalgoritmer og låst nukleinsyre (LNA ) kemiske modifikationer for at hjælpe med at sikre effektivitet, specificitet og styrke. Dette giver igen en kraftfuld platform til at opnå nøjagtige og konsistente fænotypedata fra RNAi-skærme i opdagelsen og belysningen af lncRNA'er.
- Overlegen effektivitet —Reducer off target-effekter med op til 90 % på grund af de nyeste designalgoritmer og LNA kemiske modifikationer
- Højeste effektivitet —Udfør knockdown-undersøgelser med 100 gange mere potente siRNA'er end i øjeblikket tilgængelige siRNA'er
- Pålidelig —Opnå hurtigere opdagelser via ensartet gen-knockdown og pålidelighed af fænotypiske resultater
- Praktisk —Reducer dataudvikling og fremskynd målvalidering med vores 96- og 384-brønds array-format
- Kan —tilpasses Vælg den bedste mulighed for dine arbejdsflowkrav, inklusive yderligere siRNA-skalaer og poolede formater
- Sammen med omhyggelig bioinformatisk udvælgelse af gen-targets er Silencer Select siRNA'er optimeret med nyeste designalgoritmer, proprietære kemiske modifikationer og højkvalitetssyntese for at hjælpe med at sikre ønskede RNAi-resultater
- Silencer Select Human Long Noncoding RNA (lncRNA) siRNA-biblioteket indeholder vores foruddesignede og, når de er tilgængelige, validerede siRNA'er genereret med højeste styrke og specificitet i tankerne, så du kan fokusere på den højeste datakvalitet understøttet af branchens bedste garanti
- AmbionSilencer Select siRNA'er er designet med den højeste styrke af tilgængelige siRNA'er, hvilket resulterer i 100 gange mere potente siRNA'er og tillader gennedskæringer ved de laveste koncentrationer (se figuren nedenfor). De meget potente Silencer Select-siRNA'er giver dig mulighed for at bruge endnu lavere koncentrationer af siRNA'er, hvilket hjælper med at minimere off-måleffekter, reducere falsk negative data og maksimere siRNA-bibliotekets output til yderligere skærme og datavalidering. Silencer Select Human Long Noncoding RNA (lncRNA) siRNA-biblioteket indeholder 0,25 nmol af hvert meget potent siRNA, tilstrækkeligt til mindst 500 transfektioner (ved 5 nM siRNA, 100μ L transfektionsvolumen)
- Thermo Fisher Scientific tilbyder en omfattende liste over foruddefinerede eller tilpassede siRNA-biblioteker til menneske-, muse- eller rottegener med 1, 2 eller 5 nmol af hver siRNA eller større størrelser.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 15081 samlede siRNA'er målrettet mod 5027 lncRNA-transkripter udpladet på 96-brøndsplader (174 plader) Opbevares ved eller under -°20 C i en ikke-frostfri fryser. |
| Format | 96-brønds plade |
| RNAi type | siRNA |
| Arter | ADN |
| Prøvetype | RNA |
| Til brug med (applikation) | RNAi |
| Produktlinje | Vælg ™lyddæmper |
| Produkttype | siRNA bibliotek |
| Renhed | Standard |
| Mængde | 1 sæt (96-brønde) |
| Vis mere |