Få mere at vide
Invitrogen™ Lyddæmper™ Vælg Human Genome siRNA Extension Set V4
Beskrivelse
For the first time, you can obtain the benefits of Ambion™Silencer™ Select siRNAs in a convenient pre-plated, library format. These siRNA collections enable medium and high throughput analysis of phenotypes resulting from inhibition of large sets of targets from specific functional classes.
- Ready-to-ship collections of Ambion™ Silencer™ Select siRNAs to popular human gene classes
- Three individual siRNAs per target provided in a convenient 384-well format
- Designed with an all new algorithm that yields better, more consistent knockdown
- Novel chemical modifications reduce off-target effects by up to 90%
- Up to 100 fold more potent than currently available siRNAs
- Demonstrated improvements in consistency and reliability of phenotypic results
For første gang kan du opnå fordelene ved Ambion™Lyddæmper™ Vælg siRNA'er i et praktisk forbelagt biblioteksformat. Disse siRNA-samlinger muliggør medium og høj gennemløbsanalyse af fænotyper som følge af hæmning af store sæt mål fra specifikke funktionelle klasser.
- Forsendelsesklare samlinger af Ambion™Lyddæmper™ Vælg siRNA'er til populære humane genklasser
- Tre individuelle siRNA'er pr. mål leveret i et praktisk 384-brønds format
- Designet med en helt ny algoritme, der giver bedre, mere konsekvent knockdown
- Nye kemiske modifikationer reducerer effekter uden for målet med op til 90 %
- Op til 100 gange mere potent end i øjeblikket tilgængelige siRNA'er
- Demonstrerede forbedringer i konsistens og pålidelighed af fænotypiske resultater
Hvad er Silencer™ Vælg siRNA'er?
Lyddæmper™ Udvalgte siRNA'er er den næste generation Ambion™ siRNA'er. Disse siRNA'er inkorporerer de seneste forbedringer i siRNA-design, off-target effektforudsigelsesalgoritmer og kemiske modifikationer for at give siRNA'er med uovertruffen effektivitet, styrke og specificitet. I siRNA-screeningsapplikationer er resultatet færre falske negativer på grund af dårlig lyddæmpning og færre falske positive på grund af effekter uden for mål. Med andre ord med Silencer™ Vælg siRNA'er, du får renere, mere konsistente data fra din primære skærm, så du bruger mindre tid og ressourcer på at finde sande, validerede mål. Resultatet er færre mislykkede eksperimenter på grund af dårlig lyddæmpning og renere, mere konsistente fænotypiske data.
Human Genome siRNA Library(bestående af Kat. nr. 4397922, 4397923 og 4397924)
I stigende grad udfører forskere genomskalaundersøgelser af genfunktion. Lyddæmperen™ Select Human Genome siRNA Library V4 er ideel til dette formål. Tre unikke, ikke-overlappende siRNA'er er tilvejebragt for hver af 21.584 humane mål. SiRNA'erne, der er rettet mod den ''medicinerbare'' del af dette bibliotek, er arrangeret efter genfunktionel klasse for at muliggøre let screening af vigtige genundersæt såsom kinase, phosphatase, GPCR osv. Dette siRNA-bibliotek leveres i 384-brønds plader.
Human Drugable Genom og Human Extended Drugable Genom siRNA Libraries
Med siRNA'er rettet mod de mest terapeutisk relevante humane gener og bekvemt grupperet efter målgenklasse, er Silencer™ Vælg Human Drugable Genome siRNA Library V4 og Silencer™ Select Human Extended Drugable Genome siRNA Library V4 er populære valg for mange forskere. Det druggable genomsæt retter sig mod 9031 gener, hvorimod den udvidede druggable genomsamling er målrettet mod disse gener plus 'Extension Set' for i alt 10414 gener, inklusive transkriptionsfaktorer. Kontakt os venligst for den komplette liste over mål. Disse biblioteker er tilgængelige i både 96- og 384-brønds pladeformater.
Human Kinase siRNA bibliotek
På grund af deres betydning i cellesignalering og mange biologiske veje er kinaser vigtige lægemiddelmål og genstand for intens undersøgelse. Lyddæmperen™ Select Human Kinase siRNA Library V4 er rettet mod 710 humane kinaser med tre individuelle lyddæmpere™ Vælg siRNA'er pr. gen. Dette siRNA-bibliotek muliggør systematiske, men omkostningseffektive, RNAi-undersøgelser af disse nøglecelleregulatorer. Validerede siRNA'er er inkluderet, hvor de er tilgængelige. Lyddæmperen™ Select Human Kinase siRNA Library V4 leveres i 96-brøndsplader.
Human Phosphatase siRNA bibliotek
Sammen med kinaser er fosfataser vigtige regulatorer af biologiske veje og cellesignaleringskaskader. Lyddæmperen™ Select Human Phosphatase siRNA Library V4 er målrettet mod 298 humane fosfataser med tre individuelle siRNA'er pr. gen leveret i 96-brøndsplader. Dette bibliotek er den ideelle ledsager til lyddæmperen™ Vælg Kinase siRNA Library V4, hvilket muliggør mere detaljerede undersøgelser af biologiske veje.
Human GPCR siRNA bibliotek
G-proteinkoblede receptorer eller GPCR'er er nøglekomponenter i mange signaltransduktionsveje og repræsenterer også en vigtig klasse af gener, der kan medicineres. Lyddæmperen™ Select Human GPCR siRNA Library V4 er rettet mod 379 ikke-olfaktoriske humane GPCR'er med tre individuelle lyddæmpere™ Vælg siRNA'er pr. mål leveret i 96-brønds plader.
Human Protease, Nuklear Hormon Receptor og Ion Channel siRNA biblioteker
Fokuserede siRNA-sæt til humane proteaser, ionkanaler og nukleare hormonreceptorer giver et omkostningseffektivt middel til at studere disse vigtige regulatorer af cellulær funktion. Disse siRNA-biblioteker leveres hver i 96-brøndsplader. Lyddæmperen™ Select Human Protease siRNA Library V4 har 3 siRNA'er pr. mål for 494 humane proteaser. Lyddæmperen™ Select Human Nuclear Hormone Receptor siRNA Library V4 inkluderer 3 siRNA'er pr. mål for 47 nukleare hormonreceptorer. Lyddæmperen™ Select Human Ion Channel siRNA Library V4 har 3 siRNA'er pr. mål for 338 humane ionkanaler.
Individuelle siRNA'er for forbedret datapålidelighed
Lyddæmper™ Udvalgte siRNA-biblioteker har tre individuelle siRNA'er for hvert mål. Screening med tre siRNA'er pr. gen reducerer signifikant både falsk positive og falsk negative rater, hvilket resulterer i øget tillid til RNAi-screeningsdata, reduceret chance for at gå glip af vigtige gener og mindre tid brugt til at følge op på falske positive hits fra skærmen.
Disse biblioteker indeholder 0,25 nmol af hvert siRNA, tilstrækkeligt til 500 transfektioner (ved 5 nM siRNA, 100μ L transfektionsvolumen). SiRNA'erne leveres tørret ind i brøndene på 96-brøndsplader. En kolonne på hver plade med 96 brønde efterlades tom for at tillade tilføjelse af kontroller på brugstidspunktet. Bibliotekerne leveres med fuld siRNA-sekvensinformation, såvel som det exon-målrettede og hvert målrettede gens symbol, fulde navn, aliaser, RefSeq-nummer og Entrez-gen-ID, plus resultater fra eventuelle valideringseksperimenter udført ved hjælp af de inkluderede siRNA'er.
Lyddæmper™ Vælg siRNA-biblioteker til disse eller enhver anden liste over menneskelige gener kan også forsynes med 1, 2 eller 5 nmol af hvert siRNA. Brugerdefineret formatering er tilgængelig med disse større størrelser. Hvis du gerne vil have en genliste eller anden information, eller gerne vil diskutere din forskning med en af vores tekniske eksperter, så kontakt din lokale salgsrepræsentant eller e-mail os på libraries@ambion.com.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Indeholder 33.510 unikke siRNA'er (0,25 nmol) målrettet transkripter fra hver af 11.170 humane gener. I alt 96 x 384-brønds plader: • 93 plader med 352 siRNA'er hver • 3 plader med hver 258 siRNA'er Se den medfølgende CD for annotationsoplysninger og siRNA-detaljer . Opbevares ved eller under -°20 C i en ikke-frostfri fryser. |
| Oversigt | Silencer™ Select Human Genome siRNA Extension Set V4, 1 Set, Powder, Human Species, 384-well Plate Format, Multiple Targets Druggable Target, –20°C Storage Temperature, Used in Pharma and Biopharma, RNAi, Target and Lead Identification and Validation |
| Til brug med (applikation) | RNAi |
| Produkttype | siRNA |
| Mængde | 1 sæt |
| Format | 384-brønds plade |
| Arter | ADN |
| RNAi type | siRNA |
| Produktlinje | Lyddæmper, lyddæmper valg, Ambion |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Vis mere |