Få mere at vide
Invitrogen™ Lyddæmper™ Vælg Human Extended Drugable Genome siRNA Library V4
Beskrivelse
For første gang kan du opnå fordelene ved Ambion™Silencer™ Select siRNA'er i et bekvemt for-pladet, biblioteksformat. Disse siRNA-samlinger muliggør medium og høj gennemstrømningsanalyse af fænotyper, der skyldes hæmning af store mængder mål fra specifikke funktionelle klasser.
- Klar til forsendelse af Ambion™ Silencer™ Select siRNA'er til populære humane genklasser
- Tre individuelle siRNA'er pr. mål leveret i et praktisk 96-brøndsformat
- Designet med en helt ny algoritme, der giver bedre, mere konsekvent knockdown
- Nye kemiske modifikationer reducerer off-target effekter med op til 90 %
- Op til 100 gange mere potente end de nuværende tilgængelige siRNA'er
- Påviste forbedringer i konsistens og pålidelighed af fænotypiske resultater
Hvad er Silencer™ Select siRNA'er?
Silencer™ Select siRNA'er er næste generation Ambion™ af siRNA'er. Disse siRNA'er inkorporerer de nyeste forbedringer inden for siRNA-design, off-target effektforudsigelsesalgoritmer og kemiske modifikationer for at opnå siRNA'er med enestående effektivitet, styrke og specificitet. I siRNA-screeningsapplikationer er resultatet færre falske negativer på grund af dårlig silencing og færre falske positiver på grund af off-target effekter. Med andre ord får du med Silencer™ Select siRNA'er renere, mere konsistente data fra din primære screening, så du bruger mindre tid og ressourcer på at finde sande, validerede mål. Resultatet er færre mislykkede eksperimenter på grund af dårlig silencing og renere, mere konsistente fænotypiske data.
Human Genome siRNA Library (Består af Kat. Nr. 4397922, 4397923 og 4397924)
I stigende grad udfører forskere genomskalaundersøgelser af genfunktion. Silencer™ Select Human Genome siRNA Library V4 er ideelt til dette formål. Tre unikke, ikke-overlappende siRNA'er leveres til hver af 21.584 menneskelige mål. SiRNA'erne, der målretter den 'drugable' del af dette bibliotek, er arrangeret efter genfunktionel klasse for at muliggøre nem screening af vigtige genundergrupper som kinase, fosfatase, GPCR osv. Dette siRNA-bibliotek leveres i 384-brøndplader.
Humant Druggable Genom og Human Extended Druggable Genom siRNA-biblioteker
Med siRNA'er, der retter sig mod de mest terapeutisk relevante menneskelige gener og bekvemt grupperes efter målgenklasse, er Silencer™ Select Human Druggable Genome siRNA Library V4 og Silencer™ Select Human Extended Druggable Genome siRNA Library V4 populære valg for mange forskere. Druggable genome set retter sig mod 9031 gener, mens den udvidede Druggable Genome Collection retter sig mod disse gener plus 'Extension Set' for i alt 10.414 gener, inklusive transkriptionsfaktorer. Kontakt os venligst for den komplette liste over mål. Disse biblioteker er tilgængelige i både 96- og 384-brønds pladeformater.
Human Kinase siRNA-bibliotek
På grund af deres betydning for cellesignalering og mange biologiske veje er kinaser nøglemål for lægemidler og genstande for intens granskning. Silencer™ Select Human Kinase siRNA Library V4 retter sig mod 710 humane kinaser med tre individuelle Silencer™ Select siRNA'er pr. gen. Dette siRNA-bibliotek muliggør systematiske, men omkostningseffektive, RNAi-studier af disse nøglecelleregulatorer. Validerede siRNA'er inkluderes, hvor det er tilgængeligt. Silencer™ Select Human Kinase siRNA Library V4 leveres i 96-brøndplader.
Human fosfatase siRNA-bibliotek
Sammen med kinaser er fosfataser vigtige regulatorer af biologiske veje og cellesignalkaskader. Silencer™ Select Human Phosphatase siRNA Library V4 retter sig mod 298 humane fosfataser med tre individuelle siRNA'er pr. gen, der leveres i 96-brøndplader. Dette bibliotek er den ideelle ledsager til Silencer™ Select Kinase siRNA Library V4, hvilket muliggør mere detaljerede studier af biologiske veje.
Human GPCR siRNA-bibliotek
G-protein-koblede receptorer, eller GPCR'er, er nøglekomponenter i mange signaltransduktionsveje og repræsenterer også en vigtig klasse af medikamentvenlige gener. Silencer™ Select Human GPCR siRNA Library V4 retter sig mod 379 ikke-olfaktoriske humane GPCR'er med tre individuelle Silencer™ Select siRNA'er pr. mål, leveret i 96-brøndplader.
Humant protese-, nukleærhormonreceptor- og ionkanal-siRNA-biblioteker
Fokuserede siRNA-sæt til humane proteaser, ionkanaler og nukleære hormonreceptorer giver en omkostningseffektiv måde at studere disse vigtige regulatorer af cellulær funktion på. Disse siRNA-biblioteker leveres hver i 96-brøndplader. Silencer™ Select Human Protease siRNA Library V4 indeholder 3 siRNA'er pr. mål for 494 humane proteaser. Silencer™ Select Human Nuclear Hormone Receptor siRNA Library V4 indeholder 3 siRNAs pr. mål for 47 nukleære hormonreceptorer. Silencer™ Select Human Ion Channel siRNA Library V4 indeholder 3 siRNAs pr. mål for 338 humane ionkanaler.
Individuelle siRNA'er for øget datapålidelighed
Silencer™ Select siRNA-biblioteker indeholder tre individuelle siRNA'er for hvert mål. Screening med tre siRNA'er pr. gen reducerer markant både falsk positive og falsk negative rater, hvilket resulterer i øget tillid til RNAi-screeningsdata, reduceret risiko for at overse vigtige gener og mindre tid brugt på at følge op på falske positive resultater fra screeningen.
Disse biblioteker indeholder 0,25 nmol af hvert siRNA, tilstrækkeligt til 500 transfektioner (ved 5 nM siRNA, 100 μl transfektionsvolumen). SiRNA'erne tilføres tørret i brøndene på 96 brøndplader. En kolonne af hver 96-brøndplade efterlades tom for at muliggøre tilføjelse af kontroller ved brug. Bibliotekerne leveres med fuld siRNA-sekvensinformation samt exon-målrettet og hvert målrettet gens symbol, fulde navn, aliaser, RefSeq-nummer og Entrez-gen-ID samt resultater fra eventuelle valideringseksperimenter udført med de inkluderede siRNA'er.
Silencer™ Select siRNA-biblioteker til disse eller andre lister over menneskelige gener kan også leveres med 1, 2 eller 5 nmol af hvert siRNA. Specialformatering er tilgængelig med disse større størrelser. Hvis du ønsker en genliste eller anden information, eller ønsker at diskutere din forskning med en af vores tekniske eksperter, kontakt din lokale salgsrepræsentant eller send en e-mail til os på libraries@ambion.com.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Silencer Select Human Extended Drugable Genome siRNA Library V4, 96-brønds plader (kat. nr. 4397927), består af følgende sæt: • Silencer™ Select Human Drugable Genome siRNA Library V4, 96-brønds plader (kat. nr. 4397920) • Silencer™ Select Human Drugable Genome V4 siRNA Extension Set, 96-brønds plader (kat. nr. 4397921) Ring venligst til kundeservice for at få opdateret indholdsinformation. (1.800.327.3002) Opbevares ved eller under -°20 C i en ikke-frostfri fryser. |
| Oversigt | Silencer™ Select Human Extended Druggable Genome siRNA Library V4, 1 Set, Powder, Human Species, 96-well Plate Format, Multiple Targets Druggable Target, –20°C Storage Temperature, Used in Pharma and Biopharma, RNAi, Target and Lead Identification and Validation |
| Til brug med (applikation) | RNAi |
| Produkttype | siRNA bibliotek |
| Mængde | 1 sæt |
| Format | 96-brønds plade |
| Arter | ADN |
| RNAi type | siRNA |
| Produktlinje | Lyddæmper, lyddæmper valg, Ambion |
| Mål | Flere mål |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.