Få mere at vide
Invitrogen™ Lyddæmper™ Vælg Human Epigenetics siRNA Library
Beskrivelse
Epigenetisk regulering af genekspression viser sig at være afgørende for udviklingen og progressionen af en række menneskelige sygdomme. Silencer™ Select Human Epigenetics siRNA-biblioteket indeholder 1563 Ambion™ Silencer Select meget potente, kemisk modificerede siRNA'er, der retter sig mod 521 epigenetiske enzymer, herunder dem, der medierer epigenetisk signalering gennem acetylering og methylering af histoner. Dette bibliotek er designet ved hjælp af de mest opdaterede genomdatabaser, herunder NCBI RefSeq-databasen, og krydsrefereret til Gene Ontology Consortium (GO)-databasen og/eller HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). siRNA'erne Silencer Select er designet ved hjælp af Thermo Fisher Scientifics førende designalgoritmer—sammen med vores nye låste nukleinsyre (LNA) modifikationer, hvilket hjælper med at sikre den effektivitet, specificitet og styrke, der kræves for nøjagtige og konsistente fænotypedata til RNAi-screening mod epigenetiske gennedslagningsstudier.
- Overlegen effektivitet – Reducer off-target effekter med op til 90% takket være de nyeste designalgoritmer og LNA kemiske modifikationer
- Højeste effektivitet – Udfør knockdown-studier med 100 gange mere potente siRNA'er end de nuværende siRNA'er
- Pålidelig – Opnå hurtigere opdagelser gennem konsistens i gennedslagning og pålidelighed af fænotypiske resultater
- Bekvemt – Reducer datadekonvolution og accelerer målvalidering med vores arrayede format
- Tilpasselig—Vælg den bedste løsning til dine arbejdsgangskrav, inklusive ekstra siRNA-skalaer og poolede formater
Hvorfor bruge Human Silencer Select Epigenetics siRNA-biblioteket?
Sammen med omhyggelig bioinformatik udvælgelse af genmål Silencer Select optimeres siRNA'er ved hjælp af vores mest opdaterede designalgoritmer, proprietære kemiske modifikationer og syntese af høj kvalitet for at sikre ønskede RNAi-resultater. Human Silencer Select Epigenetics siRNA-biblioteket indeholder vores foruddesignede og, når det er tilgængeligt, validerede siRNA'er, genereret med højeste styrke og specificitet for øje, så du kan fokusere på den højeste datakvalitet i stedet for præstationsproblemer. Thermo Fisher Scientifics siRNA'er Ambion Silencer Select er også understøttet af branchens bedste garanti.
Silencer Select siRNA-biblioteker giver dig meget potente siRNA'er til at maksimere opdagelsen med endnu mindre
Ambion Silencer Select siRNA'er er designet med den højeste potenti af tilgængelige siRNA'er, hvilket resulterer i 100 gange mere potente siRNA'er og muliggør gennedslag ved de laveste koncentrationer (se figur nedenfor). De meget potente Silencer Select siRNA'er gør det muligt at bruge endnu lavere koncentrationer af siRNA'er, hvilket hjælper med at minimere off-target effekter, reducere falsk negative data og maksimere siRNA-bibliotekets output til yderligere screeninger og datavalidering. Human Silencer Select Epigenetics siRNA-biblioteket indeholder 0,25 nmol af hvert meget potent siRNA, tilstrækkeligt til mindst 500 transfektioner (ved 5 nM siRNA, 100 μl transfektionsvolumen).
Fleksibilitet til at imødekomme dine arbejdsgangsbehov
Thermo Fisher Scientific tilbyder en omfattende liste over foruddefinerede eller tilpassede siRNA-biblioteker mod humane, muse- eller rottegener med 1, 2 eller 5 nmol af hvert siRNA eller større størrelser. For en komplet genliste, yderligere information eller for at drøfte din forskning med en af vores tekniske eksperter, kontakt din lokale salgsrepræsentant eller send os en e-mail på RNAilibraries@lifetech.com.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Store at or below -20°C in a non-frost-free freezer. |
| Indhold og opbevaring | 1563 samlede siRNA'er målrettet mod 521 gener udpladet på 18 x 96 -brønds plader Opbevares ved eller °under -20 C i en ikke-frostfri fryser. |
| Format | 96-brønds plade |
| RNAi type | siRNA |
| Arter | ADN |
| Til brug med (applikation) | RNAi |
| Produktlinje | Vælg ™lyddæmper |
| Produkttype | siRNA bibliotek |
| Renhed | Standard |
| Mængde | 1 sæt |
| Vis mere |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.