Få mere at vide
Invitrogen™ Lyddæmper™ Vælg Human Drug Transporter siRNA Library
Beskrivelse
Transporter proteins play a key role in pharmacology, affecting how drugs are moved across cellular membranes. The Silencer™ Select Human Drug Transporter siRNA Library provides investigators with a focused RNAi screening platform targeting the most up-to-date transporter genes important in entry and extrusion of drugs into and out of cells. Target genes include those impacting absorption, distribution, metabolism and excretion of many drugs. The Silencer Select Human Drug Transporter siRNA Library contains 297 Ambion™ Silencer Select highly potent and chemically-modified siRNAs targeting 99 drug transporter genes. This library was designed using the most up-to-date genome databases, including the NCBI RefSeq database and cross-referenced to the Gene Ontology Consortium (GO) database and/or the HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). The Silencer Select siRNAs are designed using Thermo Fisher Scientific's leading algorithms—along with our novel locked nucleic acid (LNA) chemical modifications, this helps to maximize the efficacy, specificity and potency to RNAi screens against drug transporter genes.
Transporterproteiner spiller en nøglerolle i farmakologi og påvirker, hvordan lægemidler flyttes over cellulære membraner. Lyddæmperen™ Select Human Drug Transporter siRNA Library forsyner efterforskere med en fokuseret RNAi-screeningsplatform rettet mod de mest opdaterede transportgener, der er vigtige ved indtrængen og ekstrudering af lægemidler ind i og ud af celler. Målgener inkluderer dem, der påvirker absorption, distribution, metabolisme og udskillelse af mange lægemidler. Silencer Select Human Drug Transporter siRNA-biblioteket indeholder 297 Ambion™Silencer Vælg meget potente og kemisk modificerede siRNA'er rettet mod 99 lægemiddeltransportgener. Dette bibliotek blev designet ved hjælp af de mest opdaterede genomdatabaser, inklusive NCBI RefSeq-databasen og krydsreferencet til Gene Ontology Consortium (GO) databasen og/eller HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). Silencer Select siRNA'erne er designet vha Thermo Fisher Scientifics førende —algoritmer sammen med vores nye låste nukleinsyre (LNA ) kemiske modifikationer, hjælper dette med at maksimere effektiviteten, specificiteten og styrken til RNAi-screeninger mod lægemiddeltransportgener.
- Overlegen effektivitet —Reducer off target-effekter med op til 90 % på grund af de nyeste designalgoritmer og LNA kemiske modifikationer
- Højeste effektivitet —Udfør knockdown-undersøgelser med 100 gange mere potente siRNA'er end i øjeblikket tilgængelige siRNA'er
- Pålidelig —Opnå hurtigere opdagelser via ensartet gen-knockdown og pålidelighed af fænotypiske resultater
- Praktisk —Reducer dataudvikling og fremskynd målvalidering med vores arrayed-format
- Kan tilpasses —Vælg den bedste mulighed for dine arbejdsflowkrav, inklusive yderligere siRNA-skalaer og poolede formater
Hvorfor bruge Silencer Select Human Drug Transporter siRNA Library?
Sammen med omhyggelig bioinformatisk udvælgelse af gen-targets er Silencer Select siRNA'er optimeret med nyeste designalgoritmer, proprietære kemiske modifikationer og højkvalitetssyntese for at hjælpe med at sikre ønskede RNAi-resultater. Silencer Select Human Drug Transporter siRNA-biblioteket indeholder vores foruddesignede og, når de er tilgængelige, validerede siRNA'er genereret med den højeste styrke og specificitet i tankerne, så du kan fokusere på den højeste datakvalitet understøttet af branchens bedste garanti.
Silencer Select siRNA-biblioteker giver dig meget potente siRNA'er til at maksimere opdagelsen med endnu mindre
AmbionSilencer Select siRNA'er er designet med den højeste styrke af tilgængelige siRNA'er, hvilket resulterer i 100 gange mere potente siRNA'er og tillader gennedskæringer ved de laveste koncentrationer (se figuren nedenfor). De meget potente Silencer Select-siRNA'er giver dig mulighed for at bruge endnu lavere koncentrationer af siRNA'er, hvilket hjælper med at minimere off-måleffekter, reducere falsk negative data og maksimere siRNA-bibliotekets output til yderligere skærme og datavalidering. Silencer Select Human Drug Transporter siRNA-biblioteket indeholder 0,25 nmol af hvert meget potent siRNA, tilstrækkeligt til mindst 500 transfektioner (ved 5 nM siRNA, 100μ L transfektionsvolumen).
Fleksibilitet for at imødekomme dine behov for arbejdsgange
Thermo Fisher Scientific tilbyder en omfattende liste over foruddefinerede eller tilpassede siRNA-biblioteker til menneske-, muse- eller rottegener med 1, 2 eller 5 nmol af hver siRNA eller større størrelser. For en komplet genliste, yderligere information eller for at diskutere din forskning med en af vores tekniske eksperter, kontakt din lokale salgsrepræsentant eller e-mail os på RNAilibraries@lifetech.com.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 297 total siRNAs targeting 99 genes plated onto 96-well plates (6 plates) |
| Indhold og opbevaring | 297 samlede siRNA'er målrettet mod 99 gener udpladet på 6 x 96 -brønds plader Opbevares ved eller °under -20 C i en ikke-frostfri fryser. |
| Format | 96-brønds plade |
| RNAi type | siRNA |
| Arter | ADN |
| Prøvetype | RNA |
| Til brug med (applikation) | RNAi |
| Produktlinje | Vælg ™lyddæmper |
| Produkttype | siRNA bibliotek |
| Renhed | Standard |
| Vis mere |