Få mere at vide
Invitrogen™ Lyddæmper™ Vælg Human DNA Damage Response siRNA Library
Artikelnummer. 15681852
Skift visning
Mængde:
1 sæt, 5 nmol
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15681852 1 sæt, 5 nmol 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 15681852 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A30089
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
DNA-overvågningsproteiner overvåger DNA-integritet, og de kan aktivere cellecykluskontrolpunkter og DNA-reparationsveje som reaktion på DNA-skader. Dette kan forhindre potentielt skadelige mutationer.
DNA-overvågningsproteiner overvåger DNA-integritet, og de kan aktivere cellecykluskontrolpunkter og DNA-reparationsveje som reaktion på DNA-skader. Dette kan forhindre potentielt skadelige mutationer. Lyddæmperen™ Select Human DNA Damage Response siRNA-biblioteket indeholder 1.746 Ambion™Silencer Vælg meget potente og kemisk modificerede siRNA'er rettet mod 582 DNA-skaderesponsgener. Dette bibliotek blev designet ved hjælp af de mest opdaterede genomdatabaser, inklusive NCBI RefSeq-databasen og krydsreferencet til Gene Ontology Consortium (GO) databasen og/eller HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). Silencer Select siRNA'erne er designet vha Thermo Fisher Scientifics førende algoritmer sammen —med vores nye låste nukleinsyre (LNA ) kemiske modifikationer, hjælper dette med at maksimere effektivitet, specificitet og styrke. Silencer Select Human DNA Damage Response siRNA Library er en fremragende mulighed for RNAi-screening mod cellulære veje, der registrerer, signalerer og reparerer DNA-læsioner efter DNA-skade.
  • Overlegen effektivitet —Reducer off target-effekter med op til 90 % på grund af de nyeste designalgoritmer og LNA kemiske modifikationer
  • Højeste effektivitet— Udfør knockdown-undersøgelser med 100 gange mere potente siRNA'er end i øjeblikket tilgængelige siRNA'er
  • Pålidelig— Opnå hurtigere opdagelser via ensartet gen-knockdown og pålidelighed af fænotypiske resultater
  • Praktisk —Reducer dataudvikling og fremskynd målvalidering med vores arrayed-format
  • Kan tilpasses —Vælg den bedste mulighed for dine arbejdsflowkrav, inklusive yderligere siRNA-skalaer og poolede formater
Hvorfor bruge Silencer Select Human DNA Damage Response siRNA Library
Sammen med omhyggelig bioinformatisk udvælgelse af gen-targets er Silencer Select siRNA'er optimeret med nyeste designalgoritmer, proprietære kemiske modifikationer og højkvalitetssyntese for at hjælpe med at sikre ønskede RNAi-resultater. Silencer Select Human DNA Damage Response siRNA-biblioteket indeholder vores foruddesignede og, når de er tilgængelige, validerede siRNA'er genereret med højeste styrke og specificitet i tankerne, så du kan fokusere på den højeste datakvalitet understøttet af branchens bedste garanti.
Silencer Select siRNA-biblioteker giver dig meget potente siRNA'er til at maksimere opdagelsen med endnu mindre
AmbionSilencer Select siRNA'er er designet med den højeste styrke af tilgængelige siRNA'er, hvilket resulterer i 100 gange mere potente siRNA'er og tillader gennedskæringer ved de laveste koncentrationer (se figuren nedenfor). De meget potente Silencer Select-siRNA'er giver dig mulighed for at bruge endnu lavere koncentrationer af siRNA'er, hvilket hjælper med at minimere off-måleffekter, reducere falsk negative data og maksimere siRNA-bibliotekets output til yderligere skærme og datavalidering. Silencer Select Human DNA Damage Response siRNA-biblioteket indeholder 0,25 nmol af hvert meget potent siRNA, tilstrækkeligt til mindst 500 transfektioner (ved 5 nM siRNA, 100μ L transfektionsvolumen).
Fleksibilitet for at imødekomme dine behov for arbejdsgange
Thermo Fisher Scientific tilbyder en omfattende liste over foruddefinerede eller tilpassede siRNA-biblioteker til menneske-, muse- eller rottegener med 1, 2 eller 5 nmol af hver siRNA eller større størrelser. For en komplet genliste, yderligere information eller for at diskutere din forskning med en af vores tekniske eksperter, kontakt din lokale salgsrepræsentant eller e-mail os på RNAilibraries@lifetech.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 1746 total siRNAs targeting 582 genes plated onto 96-well plates (21 plates)
Indhold og opbevaring 1746 samlede siRNA'er målrettet mod 582 gener udpladet på 21 x 96
-brønds plader Opbevares ved eller °under -20 C i en ikke-frostfri fryser.
Format 96-brønds plade
RNAi type siRNA
Arter ADN
Prøvetype DNA
Til brug med (applikation) RNAi
Produktlinje Vælg ™lyddæmper
Produkttype siRNA bibliotek
Renhed Standard
Mængde 1 sæt, 5 nmol
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is